Fortfahren mit
D2135
1,2-Dipalmitoyl-rac-Glycerin
≥99%
Synonym(e):
(±)-1,2-Dipalmitin, 1,2-Dihexadecanoyl-rac.-glycerin, DG(16:0/16:0/0:0)[rac], Hexadecansäure-1,1′-[1-(hydroxymethyl)-1,2-ethandiyl]-ester, rac.-Glycerin-1,2-dipalmitat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H68O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
568.91
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-870-3
Beilstein/REAXYS Number:
1809777
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
InChI key
JEJLGIQLPYYGEE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D2135-250MG04061832947198
D2135-1G04061833561669
D2135-100MG04061833561652