Fortfahren mit
C0692
(−)-Catechin-Gallat
≥98% (HPLC), from green tea
Synonym(e):
(2S,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol-3-(3,4,5-trihydroxybenzoat)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
227,00 €
170,25 €
5 mg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
809,00 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
170,25 €
Listenpreis227,00 €Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
green tea
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@@H](Oc2c1)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,19,21,23-29H,8H2/t19-,21+/m1/s1
InChI key
LSHVYAFMTMFKBA-CTNGQTDRSA-N
Gene Information
human ... BACE1(23621)
General description
(−)-Catechingallat gehört zu einer Klasse von Polyphenolverbindungen, die entstehen, wenn Catechine in grünem Tee bei Wärmebehandlung epimerisiert werden. Es handelt sich um ein natürlich vorkommendes Flavanolcatechin mit einer Galloylkomponente.[1][2][3]
Application
(−)-Catechingallat wird verwendet:
  • zur Untersuchung der Wirksamkeit von Catechinen, die Galloylanteile enthalten, bei der Hemmung der Aktivität der Integrase des humanen Immunschwächevirus-1 (HIV-1-Integrase)[1]
  • zur Analyse der antioxidativen und antiviralen Eigenschaften von Pseudopiptadenia contorta und der kommerziellen Quebracho-Extrakte bei einem Herpes-simplex-Virus-Typ-1-Stamm, der gegen Acyclovir resistent ist
  • zur Untersuchung der Auswirkungen von Polyphenolen auf die Biochemie menschlicher Spermien und der damit verbundenen Einschränkungen ihrer Verwendung bei der Konservierung von Gameten.[2]
Biochem/physiol Actions
(−)-Catechingallat hemmt die Absorption von Glukose in aus Ratten isolierten Adipozyten.[3] Es wird auch berichtet, dass es antioxidative Eigenschaften aufweist und den Cholesterinspiegel im Plasma senken kann.[4] (−)-Catechingallat kann potenziell als Mittel zur Veränderung der Antibiotikaresistenz eingesetzt werden.[5]
Antioxidativer Bestandteil von grünem Tee.
Antioxidativer Bestandteil von grünem Tee. Bei μM-Konzentrationen hemmt es die VEGF-induzierte Tyrosinphosphorylierung. Es hemmt außerdem die Aromataseaktivität, ein Enzym, das Androgene zu Östrogen umwandelt und von dem vermutet wird, dass es eine Rolle bei der Ätiologie von Brustkrebs spielt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0567G6782E3893
biological source
green tea
biological source
green tea
biological source
green tea
biological source
green tea
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Verwandter Inhalt
Pablo Strobel et al.
The Biochemical journal, 386(Pt 3), 471-478 (2004-10-08)
The facilitative glucose transporter, GLUT4, mediates insulin-stimulated glucose uptake in adipocytes and muscles, and the participation of GLUT4 in the pathogenesis of various clinical conditions associated with obesity, visceral fat accumulation and insulin resistance has been proposed. Glucose uptake by
Paul D Stapleton et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 50(2), 752-755 (2006-01-27)
(-)-Epicatechin gallate (ECg) and (-)-epigallocatechin gallate (EGCg) reduce oxacillin resistance in mecA-containing strains of Staphylococcus aureus. Their binding to staphylococcal cells is enhanced by the nongalloyl analogues (-)-epicatechin (EC) and (-)-epigallocatechin (EGC). EC and EGC significantly increased the capacity of
Antioxidant and antiviral properties of Pseudopiptadenia contorta (Leguminosae) and of quebracho (Schinopsis sp.) extracts
Moreira DL, et al.
Quimica nova, 28(3), 421-425 (2005)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C0692-5MG04061833451489
C0692-1MG04061833451472