Fortfahren mit
B8401
Stativ für die Entsorgung von Bioabfällen
Desktop size
Synonym(e):
benchtop bag stand, biohaz waste bag rack, waste bag rack, 131931000, H13193-1000, stand to hold waste disposal bag
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
37,60 €
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Material:
heavy wire frame
37,60 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
heavy wire frame
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H13193-1000
L × W × H
12.5 cm (5 in.) × 7.5 cm (3 in.) × 20 cm (8 in.)
General description
Holds 22 × 28 cm bags open for disposal of small items like microcentrifuge tubes and pipet tips.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B8526B8276B8151
material
heavy wire frame
material
-
material
-
material
-
L × W × H
12.5 cm (5 in.) × 7.5 cm (3 in.) × 20 cm (8 in.)
L × W × H
33 cm (13 in.) × 35 cm (13 3/4 in.) × 72 cm (28 in.)
L × W × H
-
L × W × H
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 200
packaging
pack of 100
manufacturer/tradename
Bel-Art H13193-1000
manufacturer/tradename
Bel-Art F13192-0003
manufacturer/tradename
Bel-Art F13164-2535
manufacturer/tradename
Bel-Art F13166-0000
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B8401-1EA04061832260129