Fortfahren mit
B6032
BIS-TRIS -hydrochlorid
≥99.0% (titration)
Synonym(e):
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis-(2-hydroxyethyl)-amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol, Bis(2-(Hydroxyethyl)amino-tris((hydroxymethyl)methan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2026vonSchnelldorf
139,00 €
100 g
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2026vonSchnelldorf
445,00 €
500 g
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2026vonSchnelldorf
1.780,00 €
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
2.610,00 €
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H19NO5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.70
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
139,00 €
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2026Details
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
5.8-7.2
pKa 
6.5
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
InChI key
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Phos-tag SDS-PAGE systems for phosphorylation profiling of proteins with a wide range of molecular masses under neutral pH conditions.: This research introduces the use of BIS-TRIS hydrochloride in Phos-tag SDS-PAGE systems to profile protein phosphorylation. The system operates under neutral pH conditions, making it suitable for analyzing proteins with diverse molecular weights. This method enhances the resolution of phosphorylated proteins, facilitating detailed phosphorylation studies crucial for understanding cellular signaling and protein function (Kinoshita et al., 2012).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B9754B7535B4429
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥98.0% (titration)
assay
≥98.0%
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
diagnostic assay manufacturing
general analytical
microbiology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)