Fortfahren mit
A3553
Acrylamid
suitable for electrophoresis, ≥99% (HPLC), powder
Synonym(e):
2-Propenamid, Acrylsäureamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
76,10 €
500 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
350,00 €
1 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
454,00 €
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
71.08
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031205
UNSPSC Code:
41105319
EC Number:
201-173-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605349
76,10 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.45 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.005% Acrylic acid, ≤0.005% Insoluble in water
conductivity
≤10 μmho (35% solution)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
cation traces
Fe: ≤1 ppm, Mg: ≤3 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Acrylamid wird in der Fluoreszenzspektroskopie als Quencher von Tryptophan eingesetzt. Wenn sich Acrylamid mit Bisacrylamid quervernetzt, bilden sich Polyacrylamidgele, die zur Trennung von Proteinen und anderen Biomolekülen verwendet werden. Bisacrylamid ist besonders wichtig für die Quervernetzung und Acrylamid ist für die Polymerisation von Monomeren erforderlich. Acrylamid alkyliert während der Elektrophorese die SH-Gruppen der Cystein- und ε-NH2-Lysinrückstände von Proteinen.
Application
Acrylamid wird bei der Herstellung von Polyacrylamidgelen eingesetzt.[1]
Other Notes
Diese Substanz wurde gegen verschiedene Handschutzarten geprüft, um mit den CE-Anforderungen konform zu sein. Unter „Verwandte Produkte“ sind die empfohlenen Handschuhe zur Handhabung dieses Produkts aufgeführt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8887A9099A4058
form
powder
form
crystals
form
crystals
form
liquid
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.005% Acrylic acid, ≤0.005% Insoluble in water
impurities
-
impurities
≤0.005% Acrylic acid content, ≤0.005% Water insolubles
impurities
-
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
mp
82-86 °C (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
mp
-
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A3553-500G04061835542048
A3553-1KG04061835542031
A3553-100G04061835542024
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?