Fortfahren mit
A263
ATPA
solid
Synonym(e):
(RS)-2-Amino-3-(3-hydroxy-5-tert-butylisoxazol-4-yl)propanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, H2O: 2.5 mg/mL
SMILES string
CC(C)(C)c1onc(O)c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O4/c1-10(2,3)7-5(8(13)12-16-7)4-6(11)9(14)15/h6H,4,11H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
PIXJURSCCVBKRF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective kainate receptor agonist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6816A6566A9111
ATPA solid
Sigma-Aldrich
A263
ATPA
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL, H2O: 2.5 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL (warm), 0.1 M HCl: 3.5 mg/mL, 0.1 M NaOH: 4.3 mg/mL, DMSO: 4.3 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL, 0.1 M HCl: 1.2 mg/mL, methanol: 1.4 mg/mL, DMSO: 28 mg/mL, 0.1 M NaOH: 9.5 mg/mL
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
color
white
color
white
color
white
color
off-white to light tan
Gene Information
human ... GRIK1(2897)
rat ... Gria1(50592), Grik1(29559), Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Gria1(50592), Gria2(29627), Gria3(29628), Gria4(29629), Grik1(29559), Grik2(54257), Grin2a(24409), Grm1(24414), Grm2(24415), Grm4(24417), Grm5(24418), Slc1a1(25550), Slc1a2(29482), Slc1a3(29483)
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568)
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A263-5MG04061832088600