Fortfahren mit
A0887
5α-Androstane
Synonym(e):
Etioallocholane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H32
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
207-116-2
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥99% (HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])CCCC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)CCC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H32/c1-18-11-5-7-16(18)15-9-8-14-6-3-4-12-19(14,2)17(15)10-13-18/h14-17H,3-13H2,1-2H3/t14-,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1
InChI key
QZLYKIGBANMMBK-UGCZWRCOSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Application
5α-Androstane has been used to treat androgen-dependent and androgen-independent prostate cancer cells (LNCaP and PC-3) to investigate cell proliferation, viability, adhesion and hormone expression.
Other Notes
Serves as the parent steroid skeleton for all androgens, but the hydrocarbon itself is not naturally occurring.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4000A3009P8129
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Gene Information
human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562), SERPINA6(866)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
-
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)