Fortfahren mit
89478
Fluoreszierender IEF-Marker pI 2.1
2 mg/mL in 10 mM HCl
Synonym(e):
IEF-Marker fluoreszierend pI 5.9
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
41105336
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
mol wt
Mw 307.34 g/mol
Quality Segment
concentration
2 mg/mL in 10 mM HCl
fluorescence
λex 330 nm; λem 415 nm (0.1 M citrate pH 5.9)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
storage temp.
2-8°C
General description
filtriert durch einen 0.45 μm Membranfilter
Application
Geeignet als IEF-Marker für die HPCE und für IEF-Gele
Preparation Note
Für die Verwendung in der HPCE wird der Marker 1:100 in einer geeigneten Ampholytlösung verdünnt (z.B. 2% Ampholyt 3-10), UV-Detektion 280 nm (20°C). Für den Einsatz auf IEF-Gelen kann die Lösung direkt auf das Gel geladen werden (max. 1 μl pro Spur).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
892688935775734
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
Mw 307.34 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
fluorescence
λex 330 nm; λem 415 nm (0.1 M citrate pH 5.9)
fluorescence
λex 325 nm; λem 415 nm in 0.1 M carbonate pH 9.5
fluorescence
λex 390 nm; λem 500 nm in 0.1 M Tris pH 8.7
fluorescence
λex 340 nm; λem 420 nm in 0.1 M Tris pH 8.1
concentration
2 mg/mL in 10 mM HCl
concentration
3 mg/mL in 8 mM HCl
concentration
1 mg/mL in 10 mM HCl
concentration
3 mg/mL in H2O
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
89478-200UL-F04061837839368