Fortfahren mit
60714
Ketodeoxynonulosonsäure
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
3-Deoxy-D-glycero-D-galactononulopyranosonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.22
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5439887
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@](O)(C[C@H](O)[C@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H16O9/c10-2-4(12)6(14)7-5(13)3(11)1-9(17,18-7)8(15)16/h3-7,10-14,17H,1-2H2,(H,15,16)/t3-,4+,5+,6+,7+,9+/m0/s1
InChI key
CLRLHXKNIYJWAW-LSRLBZCKSA-N
Application
Ketodeoxynonulosonic acid (KDN) is a monosaccharide of some O-linked glycan structures used as a substrate to identify, differentiate and characterize 3-deoxy-D-glycero-D-galacto-2-nonulosonic acid hydrolase(s) (KDNase) and KDN-sialidase(s):
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
K4125K6250G0259
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless
color
white
color
-
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
60714-10MG04061832385334
60714-50MG04061832385358
60714-250MG04061832385341