Fortfahren mit
50722
Ammoniumsulfat 1 M -Lösung
Synonym(e):
Ammoniumsulfat -Lösung, Additiv Screening-Lösung 12/Kit.-Nr. 78374
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38030408
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
density
1.07 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
wässrige Ammoniumsulfat-Lösungen entsprechend den angegebenen Ammoniakwerten
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Urh Černigoj et al.
Journal of chromatography. A, 1281, 87-93 (2013-02-13)
To exploit different chromatographic modes for efficient plasmid DNA (pDNA) purification a novel monolithic chromatographic support bearing multimodal histamine (HISA) groups was developed and characterized. Electrostatic charge of HISA groups depends on the pH of the mobile phase, being neutral
S Ishwarya et al.
Preparative biochemistry & biotechnology, 43(1), 95-107 (2012-12-12)
A serine protease was purified 6.9-fold from the leaves of Thespesia populnea using ammonium sulfate fractionation followed by CM-cellulose and Sephadex G-100 chromatography. The purified enzyme was named populnein and was characterized. It was made up of a single polypeptide
Simon Gareth Broadley et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 68(Pt 11), 1450-1459 (2012-10-24)
MshB, a zinc-based deacetylase, catalyses a step in the mycothiol biosynthetic pathway that involves the deacetylation of 1-O-(2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcNAc-Ins), via cleavage of an amide bond, to 1-O-(2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranosyl)-D-myo-inositol (GlcN-Ins) and acetate. In this study, MshB was expressed, purified and crystallized. A