Fortfahren mit
392M-1
Langerin (12D6) Mouse Monoclonal Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
12D6, monoclonal
Application:
IHC (p)
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
12D6, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (392M-14), vial of 0.5 mL concentrate (392M-15), bottle of 1.0 mL predilute (392M-17), vial of 1.0 mL concentrate (392M-16), bottle of 7.0 mL predilute (392M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
isotype
IgG2bκ
control
Langerhans cell histiocytosis
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... CD207(50489)
General description
Das Typ-II-Transmembran-Protein Langerin ist ein C-Typ-Lektin, das mit der Bildung der Birbeck-Granula in den Langerhans-Zellen assoziiert ist. Der Nachweis der Langerin-Immunreaktivität gilt als Ergänzung oder Alternative zur CD1a-Antigenexpression als Beleg bei der Diagnose der Langerhans-Zell-Histiozytose. Die Evaluierung der Langerin-Expression ist in Situationen hilfreich, in denen ein Verdacht auf Langerhans-Zell-Histiozytose besteht, die Diagnose aber aufgrund von fehlender CD1a-Immunreaktivität nicht bestätigt werden kann. Eine Kombination von Antikörpern gegen CD1a, Langerin, CD21, CD23, CD35 und S100 ist sehr nützlich zur Unterscheidung von Langerhans-Zell-Histiozytose, histiozytischem Sarkom, Sarkom interdigitierender dendritischer Zellen, Sarkom der follikulären dendritischen Zellen, disseminiertem juvenilen Xanthogranulom und Rosai-Dorfman-Erkrankung (Sinushistiozytose mit massiver Lymphadenopathie).
Physical form
Lösung in Tris-Puffer, pH 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Analysis Note
IVD
IVD
IVD
RUO
Other Notes
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Langerin-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 392S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Legal Information
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
120M-8198M-1115M-1
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
culture supernatant
antibody form
diluted ascites fluid
antibody form
culture supernatant
antibody form
culture supernatant
clone
12D6, monoclonal
clone
L26, monoclonal
clone
6H6, monoclonal
clone
MMA, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. how many tests can one get out of a 7ml predilute of Laangerin 392M-18?
    1 Antwort
    1. the machine aliquots 0.1ml per test. Therefore, ideally, 7mls would be sufficient for 70 tests. However, due to priming and testing, it is more realistic to expect about 60 to 65 tests when using it in a prep kit.
      Hilfreich?