Fortfahren mit
32001
Natrium-5,5-diethylbarbiturat
≥99.0% (NT), puriss. p.a.
Synonym(e):
5,5-Diethylbarbitursäure Natriumsalz, Natriumbarbital, Veronal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11N2NaO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.17
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-613-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3921202
Assay:
≥99.0% (NT)
Solubility:
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natrium-5,5-diethylbarbiturat, puriss. p.a., ≥99.0% (NT)
grade
puriss. p.a.
Quality Level
assay
≥99.0% (NT)
drug control
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤30 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Na+].CCC1(CC)C(=O)NC([O-])=NC1=O
InChI
1S/C8H12N2O3.Na/c1-3-8(4-2)5(11)9-7(13)10-6(8)12;/h3-4H2,1-2H3,(H2,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
RGHFKWPGWBFQLN-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 5,5-diethylbarbiturate (sodium barbital) is the sodium salt of 5,5-diethylbarbituric acid. Its crystal structure has been investigated by X-ray diffraction studies. Cell parameters have been reported as, a = 6.724 (1), b = 11.950 (2), c =12.129 (2)Å, Z = 4, Dm = 1.408g/cm-3.
Application
Sodium 5,5-diethylbarbiturate may be used to compose barbital buffer (pH 7.4), Michaelis buffer (pH 7.4) and veronal-buffered saline.[1]
Biochem/physiol Actions
beruhigend/hypnotisch
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natrium-5,5-diethylbarbiturat
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The properdin system and immunity: III. The zymosan assay of properdin.
Pillemer L, et al.
The Journal of Experimental Medicine, 103(1), 1-1 (1956)
The crystal structure of sodium 5, 5-diethylbarbiturate (sodium barbital).
Berking B and Craven BM.
Acta Crystallographica Section B, Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 27(6), 1107-1115 (1971)
Y Li et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 6(7), 1135-1143 (2008-04-25)
The adhesion ligand von Willebrand factor (VWF) is a multimeric glycoprotein that mediates platelet adhesion to exposed subendothelium. On endothelial cells, freshly released ultra-large (UL) VWF multimers form long string-like structures to which platelets adhere. The formation and elongation of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
32001-500G04061826695265