Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 x 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | 313,00 € |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
313,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltentechnique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Lysosome sind von einer Membran umschlossene Organellen, die eine Vielzahl von Enzymen enthalten, die sämtliche biologischen Materialtypen, wie Proteine, Nukleinsäuren, Kohlenhydrate und Lipide, aufspalten können. Lysosome fungieren als das Verdauungssystem der Zelle, indem sie Material, das von außerhalb der Zelle aufgenommen wurde, abbauen und veraltete Komponenten der Zelle selbst verarbeiten.
BioTracker Lysosom-Farbstoffe sind fluoreszierende Farbstoffe zur Bildgebung der Lokalisierung und Morphologie von Lysosomen in lebenden Zellen. Die Farbstoffe lagern sich in den Lysosom-Regionen mit niedrigem pH-Wert an, wodurch eine hoch spezifische lysosomale Färbung entsteht, für die kein Waschschritt erforderlich ist.
Der BioTracker NIR633 Lysosom-Farbstoff kann mithilfe des roten Cy5-Kanals nachgewiesen werden. Die Fluoreszenz ist abhängig von pH-Veränderungen im Lysosom.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 634 nm
Emission: 659 nm
BioTracker Lysosom-Farbstoffe sind fluoreszierende Farbstoffe zur Bildgebung der Lokalisierung und Morphologie von Lysosomen in lebenden Zellen. Die Farbstoffe lagern sich in den Lysosom-Regionen mit niedrigem pH-Wert an, wodurch eine hoch spezifische lysosomale Färbung entsteht, für die kein Waschschritt erforderlich ist.
Der BioTracker NIR633 Lysosom-Farbstoff kann mithilfe des roten Cy5-Kanals nachgewiesen werden. Die Fluoreszenz ist abhängig von pH-Veränderungen im Lysosom.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 634 nm
Emission: 659 nm
Application
Farbstoff für die Bildgebung von lebenden sauren Zellorganellen wie Lysosomen.
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Flüssig
Preparation Note
BioTracker NIR633 Lysosom-Farbstoff bei -20 ºC aufbewahren. Vor Licht schützen.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Analysis Note
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 634 nm
Emission: 659 nm
Extinktion: 634 nm
Emission: 659 nm
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c