Fortfahren mit
08-110
ECL-Zellanhaftungsmatrix
Synonym(e):
ECL-Matrix
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
ECL-Zellanhaftungsmatrix des Engelbreth-Holm-Swarm(EHS)-Maustumors.
Application
Zellkultur-Bindungsfaktor
Physical form
5 mg in 5 ml 0,05 M Tris-HCl, pH 7,4, 0,15 M NaCl. Proteinbestimmung mittels farbstoffbindendem Bradford-Assay mit Gammaglobulin als Standard. Gefrorene Lösung.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden.
Analysis Note
Routinemäßig in einer Untersuchung des Neuritenauswuchses unter Verwendung von PC12-Phäochromozytomzellen der Ratte untersucht.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
126-2.5CLS354277CLS354248
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
biological source
mouse
biological source
-
biological source
-
biological source
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Verwandter Inhalt
As the focus of stem cell research undergoes a transition from animal to human models, researchers are in critical need of validated products to support the isolation, maintenance, differentiation, and characterization of human stem cells. While many reagents designed for rodent systems can be applied to human stem cell studies, they are not truly optimized for robust human stem cell culture or analysis. This is why human stem cell researchers have always trusted EMD Millipore, the first provider of commercially available human embryonic stem cells and human neural stem cell lines, to accelerate their research. All of our human stem cell systems are extensively tested in defined media culture, and differentiated progeny are comprehensively characterized with highly validated antibodies and detection reagents.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
08-11004053252677632