Fortfahren mit
GF36651663
Silicon nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 100 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Synonym(e):
SI686020
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥85%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 366-516-63
weight
100 g
max. part. size
10 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF44799935GF64213185GF86256939
assay
≥85%
assay
≥85%
assay
≥85%
assay
≥85%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 366-516-63
manufacturer/tradename
Goodfellow 447-999-35
manufacturer/tradename
Goodfellow 642-131-85
manufacturer/tradename
Goodfellow 862-569-39
max. part. size
10 μm
max. part. size
10 μm
max. part. size
10 (micron)
max. part. size
10 (micron)
weight
100 g
weight
100 g
weight
1000 g
weight
1000 g
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon nitride
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)