MilliporeSigma
Passer à
T4019
Trypsin−Agarose
buffered aqueous suspension, from bovine pancreas trypsin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
25 units
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
178,00 $
50 units
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
319,00 $
100 units
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
534,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42020142
NACRES:
NA.54
MDL number:
Biological source:
bovine pancreas (trypsin)
Concentration:
≥15 units/mL (packed gel)
178,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine pancreas (trypsin)
Quality Segment
form
buffered aqueous suspension
concentration
≥15 units/mL (packed gel)
extent of labeling
≥15 units per mL (packed gel)
matrix
beaded agarose
storage temp.
2-8°C
General description
The trypsin molecule has two domains: one is related to the enzyme active site and the tryptophan residues; the other is related to the 8-anilinonaphthalene-1-sulfonate binding.
Application
An experimental approach using SDS-PAGE, in-gel trypsin digestion and proteomic analysis identified five endosomal proteins. [1] Trypsin cleavage of the high-risk HPV-16 E5 protein (16E5) generates a unique four-amino acid C-terminal peptide that serves as a marker for E5 expression in transfected cells and epithelial cell lines containing integrated and episomal HPV-16 DNA. [2]
Physical form
Suspension in approx. 10 mM acetic acid, pH 3.2, containing preservative
Preparation Note
TPCK-treated
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of BAEE per min at pH 8.0 at 30 °C (titrimetric assay).
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
T8802T6763T1763
biological source
bovine pancreas (trypsin)
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas (trypsin)
form
buffered aqueous suspension
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
powder
form
buffered aqueous suspension
concentration
≥15 units/mL (packed gel)
concentration
-
concentration
-
concentration
≥15 units/mL (packed gel)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
extent of labeling
≥15 units per mL (packed gel)
extent of labeling
-
extent of labeling
-
extent of labeling
≥15 units per mL packed gel
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypsin−Agarose
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
T4019-100UN04061837345401
T4019-50UN04061837345425
T4019-25UN04061832707952