MilliporeSigma
AccueilProduitsMatériel de laboratoireCulture cellulaire et cryogénieInserts et plaques de culture cellulaire Millicell®
Inserts et plaques de culture cellulaire Millicell®
Les inserts de culture cellulaire Millicell® sont conçus pour maximiser le confort d'utilisation et la pertinence biologique dans les applications de culture cellulaire. In vivo, les cellules vivent dans un environnement tridimensionnel et peuvent accéder à des nutriments provenant de toutes les directions. À l'inverse, les plaques de culture traditionnelles en plastique forcent les cellules à croître sur une surface lisse bidimensionnelle, entraînant un aplatissement des noyaux et une mauvaise fonction cellulaire. Les inserts et plaques perméables Millicell® présentent un design qui permet d'accéder aux surfaces apicale et basolatérale des couches cellulaires. Cette conception favorise la croissance naturelle multidimensionnelle et permet d'obtenir des modèles in vitro plus adaptés, donnant des résultats plus pertinents biologiquement pour les applications comme le criblage toxicologique, le criblage primaire et secondaire, la signalisation cellulaire, la prolifération cellulaire, les essais de transport cellulaire et les études d'innocuité des médicaments ADME/Tox.
Aperçu du contenu
Laboratoire dans lequel un chercheur, vêtu d'une blouse blanche et de gants violets, utilise une pipette pour transférer une substance rose dans l'un des puits d'une plaque d'inserts de culture cellulaire multipuits transparente. La plaque est probablement remplie d'inserts suspendus Millicell®, utilisés dans les études sur les monocouches de cellules. L'arrière-plan contient des images floues d'autres équipements et fournitures de laboratoire, suggérant un environnement de laboratoire propre et professionnel.
Culture cellulaire à l'aide d'inserts suspendus Millicell®
Inserts suspendus Millicell® pour la culture cellulaire
Les inserts Millicell® suspendus permettent d'étudier à la fois le pôle apical et le pôle basolatéral d'une monocouche cellulaire, et sont d'excellents outils pour la co-culture, car il n'y a aucune perturbation de la culture cellulaire basolatérale externe grâce à la présence des "pieds" de l'insert.
  • Pour la culture de cellules en 2,5D et la chimiotaxie.
  • Le design unique facilite l'accès au pôle basolatéral et réduit le risque de contamination.
  • La membrane en PET optiquement transparente assure une meilleure visualisation des cellules et une surveillance améliorée de la monocouche cellulaire.
  • La membrane translucide en PET présente une grande densité de pores pour accroître la vitesse de diffusion basolatérale des nutriments.
  • Disponibles en trois tailles de puits (6, 12 et 24 puits) et cinq dimensions de pores pour la membrane (de 0,4 µm à 8,0 µm). 
  • Compatibles avec les fluorophores pour l'imagerie en fluorescence.
Inserts standards Millicell® pour la culture cellulaire
Les inserts Millicell® standards sont des inserts autonomes qui peuvent reposer sur le fond des puits d'une plaque de culture cellulaire ou d'autres récipients, surélevés par les "pieds" de l'insert. Ces inserts standards favorisent la croissance naturelle de lignées de cellules adhérentes ou en suspension et sont disponibles avec trois membranes optimisées différentes, adaptées à des besoins spécifiques.
  • Les membranes en polytétrafluoroéthylène (PTFE) Biopore™ sont des membranes à faible adsorption protéique, développées pour la visualisation des cellules vivantes et les applications d'immunofluorescence. Ces membranes transparentes présentent une faible fluorescence de fond comparée à d'autres matériaux de membrane et conviennent aux cellules adhérentes lorsqu'elles sont revêtues d'une matrice extracellulaire.
  • Les membranes en esters de cellulose MF-Millipore™ sont exemptes de Triton® et peuvent être utilisées pour l'étude des récepteurs de surface cellulaire, les études de toxicologie in vitro, les tests d'adhérence microbienne et les essais d'absorption polarisée.
  • Les membranes en polycarbonate (PCF) Isopore™ sont hydrophiles et traitées pour la culture tissulaire pour permettre la croissance des cellules adhérentes sans utilisation d'une matrice extracellulaire (MEC). La densité de pores élevée permet une diffusion maximale lors des essais de transport et d'absorption de médicament.
Les inserts standards organotypiques Millicell® sont conçus pour l'étude de structures tridimensionnelles de type explants.
  • Pour une viabilité cellulaire élevée et l'étude de structures tridimensionnelles de type explants
  • Leur faible hauteur permet à ces inserts de tenir à l'intérieur d'une boîte de Pétri standard.
  • La membrane (PTFE) Biopore™ optiquement transparente assure une viabilité élevée et un excellent transport d'oxygène transmembranaire, et est optimisée pour la maintenance d'explants sur le long terme.
Plaques Millicell®
Les plaques Millicell®-24 et Millicell®-96 permettent la croissance, l'alimentation et l'analyse cellulaire dans une seule et même plaque dont le fond est constitué d'une membrane optimisée pour la croissance et la maintenance de monocouches cellulaires avec une forte intégrité. Ces plaques peuvent être utilisées manuellement ou avec des systèmes d'ensemencement, d'alimentation et de lavage de cellules automatisés. Leur design bien pensé améliore l'utilisation avec des systèmes de type "seed-and-feed", des systèmes de manipulation automatisée des liquides et des instruments de mesure de la résistance électrique transépithéliale (TEER).
  • Système complet avec plaque réceptrice à puits unique ou multipuits ou plateau de transport multipuits, et couvercle
  • Un canal d'assistance apical protège la monocouche cellulaire et facilite le pipetage et l'accès au pôle basolatéral
  • Disponibles avec une membrane en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) existant en plusieurs dimensions de pores
  • Des puits de réception en forme de goutte évitent la formation de bulles d'air
  • Puits à parois élevées pour améliorer l'utilisation du ruban de scellage et le marquage en gros caractères pour faciliter l'identification des puits
Plaque Millicell<sup>®</sup> ULA, un outil fiable de culture cellulaire en 3D qui facilite l&apos;auto-assemblage sans support des sph&eacute;ro&iuml;des. Cette plaque transparente de 96&nbsp;puits avec un fond en U est constitu&eacute;e d&apos;un mat&eacute;riau d&apos;une grande clart&eacute; optique, ce qui la rend compatible avec l&apos;imagerie en fond clair et en fluorescence. Les puits sont dispos&eacute;s selon une grille de 8&nbsp;×&nbsp;12, chaque puits pr&eacute;sentant un fond arrondi adapt&eacute; &agrave; la formation de sph&eacute;ro&iuml;des dans les cultures cellulaires en&nbsp;3D. Des &eacute;tiquettes alphanum&eacute;riques sont visibles sur les c&ocirc;t&eacute;s de la plaque pour faciliter l&apos;identification de chacun des puits. La plaque est dispos&eacute;e sur un fond neutre de couleur blanche.
Plaques Millicell® Ultra-Low Attachment (ULA) et Millicell® Microwell
Les plaques Millicell® ULA sont des outils de culture cellulaire 3D fiables qui favorisent l'auto-assemblage de sphéroïdes sans support. Ces plaques de 96 puits à fond en U sont compatibles avec l'analyse et l'imagerie en fond clair et en fluorescence, car les puits sont d'une grande clarté optique. La surface non cytotoxique, stable et non adhérente des plaques Millicell® ULA permet la formation de sphéroïdes à haut débit.
  • Favorisent la formation uniforme de sphéroïdes individuels/de corps embryoïdes (EB) dans chaque puits
  • Formation et analyse de sphéroïdes dans la même plaque
  • Pré-revêtement avec une surface non adhérente pour les cellules afin de faciliter la formation naturelle de sphéroïdes
  • Les plaques sont compatibles avec un système robotisé de manipulation des fluides.
Plaque de 96 puits Millicell® Microwell avec grossissement des micropuits &agrave; l&apos;int&eacute;rieur des puits de la plaque
Les plaques Millicell® Microwell sont des outils de culture 3D prêts à l'emploi pour la culture d'organoïdes à haut débit et reproductible. Grâce à un réseau de micropuits ultra-denses à fond en U, des organoïdes individuels sont générés dans chaque microcavité et cultivés dans un hydrogel pré-coulé sans nécessiter de matrice extracellulaire solide. Avec de multiples configurations et diamètres de micropuits disponibles, les plaques Millicell® Microwell répondent aux besoins de vos applications impliquant des organoïdes.
  • Les plaques contiennent un hydrogel à base de polyéthylène glycol (PEG) dans les micropuits.
  • Formation d'organoïdes homogènes sur un même plan focal pour l'imagerie à haut débit
  • Des centaines de micropuits dans un seul puits permettent de transposer la production d'organoïdes à l'échelle supérieure pour les applications à haut débit.
  • Format de plaque au standard SBS pour une mise en œuvre facile de la culture standardisée d'organoïdes, des applications de criblage et des workflows d'automatisation.
Comment choisir un insert de culture cellulaire
Le matériau de la membrane et la dimensions des pores recommandés pour les inserts de culture cellulaire Millicell® dépendent du type de cellule et de l'application.
  • CM = membrane en PTFE hydrophile Biopore™
  • HA= membrane en esters de cellulose MF-Millipore™
  • PCF = membrane en polycarbonate Isopore™
  • PET = PET [poly(téréphtalate d'éthylène)]
Tableau 1.Type de membrane, dimension de pores et applications des inserts et des plaques Millicell®.
Lame Millicell® EZ SLIDE
Les lames Millicell® EZ SLIDE peuvent être utilisées pour cultiver, fixer, colorer et visualiser vos cellules, tout cela dans un seul dispositif. Inutile de répéter les fastidieux déplacements de lamelles couvre-objet depuis vos boîtes de culture vers des lames ou de retirer les chambres de milieu des lames avant de procéder à la fixation ou à la coloration. Retirez facilement la structure des chambres sans vous soucier de casser des lames ou d'abîmer vos couches de cellules. Acquérez des données simplement et facilement avec les lames Millicell® EZ SLIDE.
  • Ergots cassables pour faciliter le retrait des puits
  • Aucun outil nécessaire pour retirer les puits de la lame
  • Aucun adhésif utilisé pour fixer les puits sur la lame
  • Pas de puits qui fuient
  • Les puits en polypropylène facilitent la fixation et la coloration avec les puits toujours fixés à la lame, permettant d'utiliser différentes sondes dans les différents puits
  • Le support de lame protège la lame de tout dommage
Flacons Millicell® HY
Les flacons Millicell® HY (High Yield, pour haut rendement) sont des flacons de culture cellulaire multi-plateaux innovants qui assurent une croissance cellulaire uniforme et homogène pour des rendements élevés. Composés de plusieurs plateaux identiques, ces flacons maximisent la surface de culture cellulaire pour offrir les rendements les plus élevés et un gain de place dans l'incubateur.
  • Économisez le temps passé à repiquer vos cellules
  • Économisez les coûts associés aux milieux, cellules et réactifs
  • Des rendements cellulaires élevés et constants
  • Une santé uniforme entre les différents plateaux
  • Une transition facile depuis les flacons de culture cellulaire monocouches
  • Se placent sous un microscope pour surveiller la santé et la confluence cellulaires
  • Flacons empilables pour un gain de place dans l'incubateur