Réactifs de titrage
Le titrage, aussi appelé titrimétrie, est une technique d'analyse quantitative permettant de déterminer la concentration exacte d'un composé inconnu ou la pureté d'une substance. La réalisation d'analyses sophistiquées et exactes nécessite des solutions volumétriques produites et ajustées avec précision. Notre vaste éventail de solutions volumétriques, en différents conditionnements et concentrations, dispose d'une solution pour chaque application. En particulier, nos solutions volumétriques Titripur® constituent la norme de qualité pour les titrages. Elles sont prêtes à l'emploi et analysées dans notre laboratoire d'étalonnage certifié ISO/CEI 17025.
Afficher les produits phares :
Ressources produits apparentées
- /CA/fr/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/titration-and-karl-fischer/learning-center-titration
- Titrage (notamment Karl Fischer)
Le titrage est une méthode analytique permettant de déterminer une concentration inconnue à l'aide d'une solution de concentration connue. Le titrage Karl Fischer est une méthode spécifique largement utilisée pour déterminer la teneur en eau des matières premières et des produits finis.
- Titripac® Volumetric Solutions – Stability and Sustainability for Your Titration Process
Learn more about Titripac® sustainable packaging, designed to reduce chemical and packaging waste and transportation emissions, and improve product stability after opening and during use.
- Supelco® SmartChemicals for Titration
For volumetric and Karl Fischer titration, with our new SmartChemicals you can eliminate time-consuming steps and errors by transferring data wirelessly and instantly to your titrator.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/132/962/titration-iso17025-fl7602en-ms.pdf
Rely on consistently good titration results in your titration laboratory by using Titripur® Volumetric Solutions analyzed by a ISO/IEC 17025 accredited calibration laboratory in conjunction with Certipur® Volumetric Standards, Certified Reference Materials (CRM), according to ISO 17034.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/224/661/brighter-titration-br5761en-ms.pdf
Sophisticated and precise analyses require precisely adjusted and produced volumetric solutions. Whether you’re titrating reducing or oxidizing substances, acids, bases or complexing reagents in either aqueous or non-aqueous solutions: we offer the right solutions for every application.
- /deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/108/369/titration-guide-pg1682en-ms.pdf
The titer determination of volumetric solutions is one of the most important preconditions to receive reliable and transparent results in titration.
Solutions volumétriques Titripur®
Nos produits Titripur® sont des solutions volumétriques prêtes à l'emploi, pour des résultats de titrage précis et fiables. Toutes les solutions Titripur® sont traçables jusqu'aux matériaux de référence primaires du National Institute of Standards and Technology (NIST) et sont analysées par notre laboratoire accrédité ISO/CEI 17025. Le laboratoire de contrôle qualité de Merck KGaA à Darmstadt, en Allemagne, est accrédité par le DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle- Service d'accréditation allemand) comme laboratoire d'étalonnage D-K-15185-01-00 conformément à la norme DIN EN ISO/CEI 17025. Notre offre Titripur® contient également une gamme de solutions produites et analysées conformément au chapitre Réactifs des pharmacopées européenne et américaine concernant l'analyse des matières premières et des produits pharmaceutiques.
Emballage Titripac® pour solutions volumétriques
Le système Titripac® est un système d'emballage innovant destiné à nos solutions volumétriques Titripur® prêtes à l'emploi. L'emballage hermétique Titripac® empêche toute contamination des solutions par l'air, le dioxyde de carbone ou les micro-organismes, durant le stockage et l'utilisation. Grâce au robinet intégré, les solutions peuvent être soutirées et directement connectées à un titrateur via un adaptateur. Il est respectueux de l'environnement et permet de réduire les déchets d'emballage ; le carton peut être recyclé avec les déchets papiers et le sac interne peut être facilement replié et jeté séparément.
Concentrés volumétriques Titrisol®
Les concentrés Titrisol® offrent la flexibilité de produire des solutions de différentes concentrations, ce qui permet aux utilisateurs de réaliser des dilutions de solution de titrage à la concentration souhaitée.
SmartChemicals pour des titrages numérisés
Supelco® SmartTitrants et Supelco® SmartStandards permettent de transférer des données de manière fluide et instantanée grâce à des étiquettes RFID. Cette technologie de titrage intelligente stocke les données pertinentes des certificats dans l'étiquette RFID intégrée aux étiquettes de nos solutions volumétriques Titripur®, de nos étalons volumétriques Certipur® et de nos étalons et solutions de titrage Karl Fischer Aquastar®. Il suffit de toucher l'étiquette de nos produits SmartChemicals pour transférer le nom du produit, la référence de l'article, le numéro de lot, la concentration, la date de commercialisation, la durée de conservation et la date d'ouverture initiale.