Chromatographie liquide
Nous avons su développer avec le temps une grande expertise et une forte capacité d'innovation en chromatographie liquide. Nous disposons d'une importante équipe de scientifiques qui développe en permanence de nouveaux protocoles, monographies et articles de recherche sur la HPLC, l'UHPLC et la LPLC. Notre bibliothèque technique contient de nombreux protocoles détaillés pour la quantification d'analytes spécifiques selon diverses méthodes réglementaires.
Les petites molécules correspondent aux ions et composés d'un poids moléculaire généralement inférieur à 900 daltons. Ces molécules peuvent être séparées efficacement et analysées par HPLC, UHPLC et LC-MS en utilisant essentiellement des particules de silice ou des phases stationnaires monolithiques présentant un large éventail de chimies de colonnes (modifications) différentes.
La chromatographie liquide haute performance (HPLC) peut être utilisée pour séparer et identifier différentes biomolécules de grande taille, telles que les protéines et les peptides, d'un échantillon. Cette technique consiste à pomper, sous haute pression, un échantillon avec un solvant (phase mobile) au travers d'une colonne remplie d'un matériau sorbant (phase stationnaire).
La chromatographie liquide basse pression (LPLC) est une technique chromatographique dans laquelle une pompe applique une faible pression pour pousser une phase mobile dans une colonne contenant une phase stationnaire.