Microsphères et nanoparticules de polymères
De nouveaux systèmes d'administration de médicament, à base de nanoparticules et de microsphères de polymères, et de liposomes, ont montré un grand potentiel d'amélioration des effets thérapeutiques des médicaments. Les polymères biodégradables présentant une bonne biocompatibilité, comme le poly(acide lactique-co-glycolique) (PLGA), l'acide polylactique (PLA) et la polycaprolactone (PCL), ont été largement utilisés dans le développement de systèmes d'administration de médicaments sous forme particulaire. Les principes actifs (API), qu'il s'agisse de petites molécules ou de composés biologiques, peuvent être encapsulés dans des microsphères et des nanoparticules, ou bien fixés à la surface de particules, pour certaines applications d'administration de médicaments spécifiques telles que la libération prolongée, l'administration ciblée de médicaments, ou la protection des principes actifs contre une dégradation prématurée. Lors de l'administration de nanoparticules ou de microparticules biodégradables chargées de médicament, le polymère biocompatible se dégrade in vivo par hydrolyse du squelette ester en formant des produits non toxiques. La vitesse de libération du médicament peut être modulée en choisissant le bon type de polymère et en ajustant le procédé d'encapsulation.
Ressources produits apparentées
- Article : Degradex® Microspheres and Nanoparticles for Drug Delivery Research and Formulation Development
Il s'agit d'une étude montrant comment les nanoparticules et les microsphères de PLGA Degradex® peuvent être utilisées pour la recherche sur l'administration des médicaments et le développement de formulations.
- FAQ : Drug Delivery
- Handbook: Nanomaterial Bioconjugation Techniques
Ce manuel est un guide sur la modification de surface et la bioconjugaison des nanomatériaux inorganiques utilisés dans le diagnostic.
- Article : RAFT Polymerization Procedures
- Article : RAFT: Choosing the Right Agent to Achieve Controlled Polymerization
- Article : Universal (Switchable) RAFT Agents for Well-Defined Block Copolymers
- Article : Block Copolymer Synthesis Using a Commercially Available Nitroxide-mediated Radical Polymerization (NMP) Initiator
La polymérisation radicalaire contrôlée, qui est très pratique à mettre en œuvre expérimentalement et qui permet d'ajuster de manière très fine la taille, la structure, la composition et l'architecture des macromolécules, est devenue l'un des outils les plus indispensables pour les chimistes des polymères.
- Article : RAFT Agents for Making Well-Defined Functionalized Polymers
- Article : Dendrons and Hyperbranched Polymers: Multifunctional Tools for Materials Chemistry
Microsphères et nanoparticules de polymères Degradex®
Nous proposons des microsphères et des nanoparticules standards ou fluorescentes, à base de PLGA et de PLC, de marque Degradex®. Les microsphères de PLGA et les nanoparticules de PLGA standards peuvent être utilisées en formulation d'administration de médicaments et d'ARN comme agent de contrôle ou pour tester la compatibilité d'un système avant de charger le principe actif dans le transporteur. Les nanoparticules et microsphères fluorescentes peuvent être utilisées dans de nombreuses applications d'imagerie et de diagnostic telles que :
- La détection de la formation de liaisons ou l'amélioration du signal
- Le traçage des fluides
- Le traçage cellulaire
- Les études sur la phagocytose
- La microscopie par fluorescence
- La recherche pharmaceutique (drug discovery)
- Les transporteurs de médicaments dans lesquels le principe actif peut être fixé à la surface de la particule et administré
La surface des particules standards et fluorescentes est fonctionnalisée par des groupements carboxyle, ce qui permet la fixation covalente de protéines, de peptides, d'anticorps, d'antigènes et de petites molécules.
Les microsphères et nanoparticules Degradex® à base de poly(acide lactique-co-glycolique) (PLGA) et de polycaprolactone sont des particules de polymère biodégradables et biocompatibles, disponibles en divers diamètres de 100 nm à 50 μm. Les particules Degradex® peuvent servir à confirmer la compatibilité d'un transporteur de médicament avant le développement de la formulation. En outre, la fonctionnalisation de surface des particules par des groupements carboxyle permet d'utiliser les particules Degradex® dans les thérapies ciblées et pour augmenter le temps de circulation.
Nos particules fluorescentes de poly(acide lactique-co-glycolique) (PLGA), présentant des longueurs d'onde d'excitation/émission de 460/500, 530/582, 644/665 et 780/820 nm, sont facilement visibles dans les applications de bio-imagerie et de diagnostic, notamment le traçage cellulaire, les études sur la phagocytose, la microscopie par fluorescence et la découverte de médicaments. Nous proposons des particules de PLGA fluorescentes dans le vert, l'orange, le rouge et le proche IR, et en différents diamètres de 100 nm à 50 μm.