MilliporeSigma
Antibiotiques
L'image représente un amas d'objets sphériques violets ressemblant à des cellules ou des particules. Ils possèdent une surface texturée et se tiennent devant un fond sombre présentant une très légère lueur.
Utiliser des antibiotiques dans les cultures cellulaires permet d'éviter leur contamination par des agents pathogènes qui induisent des changements morphologiques ou physiologiques, ainsi que par d'autres lignées cellulaires. Les antibiotiques tels que la pénicilline, la puromycine et l'ampicilline sont des molécules qui ciblent et détruisent certaines cellules en inhibant ou en régulant la synthèse de la paroi cellulaire, le métabolisme des acides nucléiques et la synthèse des protéines, ou en rompant la structure membranaire.   
Nous proposons une large gamme de produits efficaces (antibiotiques, kits d'extraction antibiotique, solutions d'antibiotique prêtes à l'emploi, en différentes concentrations) afin d'assurer la fiabilité de vos résultats. Nos agents antibactériens, antiviraux, antifongiques et antinéoplasiques inhibent et éradiquent la contamination de vos cultures cellulaires pour maintenir votre laboratoire en conditions d'asepsie. Certains antibiotiques servent également d'agents de sélection pour l'établissement de cellules transfectées ou génétiquement modifiées, selon les besoins de vos recherches.
Le choix de l'antibiotique adapté à la non-contamination de vos cultures, à la sélection de votre marqueur génétique ou à vos recherches en biologie cellulaire doit tenir compte des spécificités de votre application, du spectre d'activité de l'antibiotique et des données d'utilisation. Vous pouvez parcourir notre catalogue d'antibiotiques par mécanisme d'action ou par spectre d'activité. 
Antibiotiques par mécanisme d'actionAntibiotiques par spectre d'activité 
Sans vous détourner de vos avancées scientifiques, nous vous invitons à découvrir ci-dessous l'intégralité de notre gamme d'antibiotiques fiables.
Articles apparentés