MilliporeSigma
Détection rapide des virus Blazar®
Notre plateforme exclusive Blazar® est une technologie avancée de PCR multiplex avec amorces dégénérées pour la détection des virus adventices et spécifiques de certaines espèces, qui est conforme aux directives réglementaires actuelles. La plateforme Blazar® est une méthode moléculaire ciblée qui permet une détection virale précise et ultrasensible en quelques jours. Comparée aux techniques de PCR classiques, l'amplification de plusieurs cibles dans une région conservée du génome d'une famille de virus permet à nos clients de détecter un éventail plus large de virus.
  • RAPIDE - Dépistez les virus en quelques jours et libérez les lots plus rapidement grâce à l'automatisation du laboratoire et à l'établissement de rapports numériques.
  • SENSIBLE - Détectez les virus et leurs variants, dès 10 copies génomiques seulement.
  • SÛRE - Procédure entièrement validée et conforme aux BPF
Documentation produit apparentée
Applications de la plateforme Blazar®
Plateforme Blazar®DescriptionServices apparentésModalitéNiveau de conformitéDélai d'exécution
État actuel     
 Panel de rongeurs Blazar®Une alternative éco-responsable aux tests MAP/HAP/RAP classiques in vivo. Réduit l'utilisation de modèles animaux.Constitution de banques de cellules, caractérisation de lignées cellulaires et biobanquesProduits biologiques (anticorps monoclonaux et protéines recombinantes)BPFClassique > 35 jours, maintenant 14 jours  
Panel de cellules CHO sans origine animale (AOF) Blazar®Conçu pour remplacer l'essai in vitro pour les tests de récolte de cellules CHO en vrac, il fournit des résultats rapides avec une étendue de détection (plus les variants) et une sensibilité appropriées.Tests de libération de récoltes en vracProduits biologiques (anticorps monoclonaux et protéines recombinantes)BPFClassique 35 jours, maintenant 12 jours
 État futur     
Panel Blazar® avec NGS cibléCombine l'étendue de la détection du séquençage de nouvelle génération (NGS) ciblé avec la rapidité et la sensibilité des méthodes de PCR.Constitution de banques de cellules, caractérisation de lignées cellulaires et biobanques   Tests de libération des récoltes en vrac   Substance médicamenteuse, tests de libération de produits pharmaceutiques et tests de stabilité  Produits biologiques (anticorps monoclonaux et protéines recombinantes)   Thérapies cellulaires et géniquesBPF 
Une approche multiplex qui va au-delà de la détection de virus à cible unique
Méthode de détection de plusieurs familles de virus à l'aide d'un seul ensemble d'amorces. L'image montre trois familles de virus (famille de virus 1 en violet, famille de virus 2 en rose et famille de virus 3 en gris), chacune avec de multiples variants. Un seul ensemble d'amorces cible plusieurs séquences de ces familles de virus, illustrées par des flèches pointant vers le graphique ci-dessous. Le graphique affiche les unités de fluorescence relative (RFU) en fonction des paires de bases (pb), avec trois pics distincts (Bin1 en violet, Bin2 en rose et Bin3 en gris) indiquant la détection de chaque famille de virus. Divisé en deux sections appelées A et B, représentées par des pentagones verts.
A : Les amorces dégénérées élargissent la spécificité
B : L'approche par PCR nichée (PCR par amorces incluses) améliore la sensibilité
C : Détection de fragments par électrophorèse capillaire. Contrôles positifs internes ajoutés à chaque échantillon de test.
La plateforme Blazar® permet la mise en œuvre de nouvelles stratégies de bioproduction (de l'intensification des procédés à la production en continu en passant par la fabrication connectée), accélérant ainsi la fabrication des biomédicaments grâce à une productivité accrue.
Gardez une longueur d'avance sur vos concurrents en accélérant votre programme de bioproduction grâce à la plateforme de détection rapide de virus Blazar®.
Curieux de savoir comment la plateforme Blazar® peut vous aider à garder une longueur d'avance sur vos concurrents et à accélérer votre programme de bioproduction ? Remplissez le formulaire ci-dessous dès maintenant.