AccueilProduitsScience des matériauxProduits électroniquesSubstrats et composants électroniques préfabriqués
Substrats et composants électroniques préfabriqués
Nos substrats et constituants électroniques préfabriqués ont pour but de réduire considérablement votre temps de traitement pour caractériser vos nouveaux produits semiconducteurs ou fabriquer un capteur efficace à base de FET pour détecter des analytes chimiques ou biologiques. Il suffit d'ajouter la couche semiconductrice de votre choix.
- Fabriquez rapidement vos transistors à effet de champ (FET) grâce à notre série d'électrodes préstructurées, interdigitées et avec borne de sortie. Ces électrodes sont préfabriquées sur des tranches de silicium conductrices, à l'aide d'une technologie standard "lift-off", et présentent des contacts ohmiques de source/drain fiables, un rapport W/L (largeur de canal sur longueur de canal) très élevé (500 à 4000) et un choix entre diverses architectures et épaisseurs diélectriques.
- Nos circuits de transistors organiques à effets de champ latéraux (LOFET) à borne de sortie simplifient encore la caractérisation de vos produits actifs en ne demandant de mesure de fréquence que sur les oscillateurs en anneau, ce qui évite les mesures et analyses fastidieuses des transistors individuels.
- Testez vos dispositifs finis avec notre Miniprober, qui permet des mesures rapides et faciles avec un contact fiable aux électrodes sans devoir utiliser une station de test.
- Nous mettrons également à votre disposition des puces en graphène préfabriquées dans la configuration de la cellule à effet Hall, les FET à 2 sondes ou les FET à fenêtre à tirage humide et à 2 sondes, pour accélérer vos recherches et applications sur les capteurs à graphène.
- Pour vos besoins en matière de caractérisation des nanodispositifs et des nanomatériaux, sélectionnez nos fournitures et grilles pour microscopie électronique à transmission dans un choix de produits, de structures de mailles, de configurations, de substances et épaisseurs de revêtement des grilles, de produits chimiques de coloration et d'outils de préparation des échantillons.
- Notre vaste sélection de constituants électrochimiques inclut diverses électrodes de référence aqueuses et non aqueuses, avec un facteur de forme facilitant la manipulation, ainsi que des électrodes de travail, contre-électrodes et électrodes auxiliaires.
Ressources produits apparentées
- Brochure: Product Information for Graphene FET GRFETS10
Basic handling instructions and testing protocol
- Brochure: User Protocol for Graphene FET GRFETS20
Basic handling instructions and testing protocol