MilliporeSigma
Balances de laboratoire
Les balances de laboratoire sont utilisées pour mesurer la masse de solides, de liquides et autres types d'échantillons. Nous proposons une variété de balances ainsi que des nacelles de pesée, des papiers de pesée, des flacons de pesée et des entonnoirs de pesée pour répondre à vos besoins.  
  • Les balances analytiques sont des dispositifs entièrement clos pour éviter les courants d'air et de poussière ; elles peuvent détecter de très faibles variations de masse pour garantir les mesures les plus fiables.
  • Les balances de précision sont également entièrement closes pour éviter les courants, mais sont moins sensibles aux petites variations de masse. Les balances de précision ont en général une capacité supérieure aux balances analytiques.
  • Les balances à chargement par le haut ne sont pas totalement closes et sont donc moins précises que les balances analytiques et les balances de précision, mais offrent une pesée pratique, de faible encombrement et une large gamme de capacités de masse.
  • Les analyseurs d'humidité (humidimètres) possèdent une unité de pesée et une unité de chauffage ; ils sont utilisés pour mesurer la teneur en humidité de matériaux liquides ou solides lors du séchage.    