MilliporeSigma
Résines de chromatographie d'affinité
Un environnement de laboratoire présentant les outils et les produits chimiques utilisés dans la chromatographie d'affinité. Au premier plan, trois flacons étiquetés avec des symboles de danger indiquent la présence de substances inflammables et corrosives, essentielles pour des interactions biochimiques sélectives et des procédés de purification. À l'arrière-plan, un scientifique en blouse de laboratoire manipule un équipement complexe, probablement lié à la chromatographie d'affinité.
La chromatographie d'affinité permet de séparer les mélanges complexes grâce à des interactions biochimiques hautement sélectives. Cette technologie de purification couramment employée sépare efficacement la molécule cible des impuretés. Notre offre de résines d'affinité est conçue pour garantir une purification rentable et à haut débit, depuis le développement des procédés jusqu'à la fabrication à grande échelle.
Ressources apparentées
Page 1 sur 2
Résines d'affinité avec protéine A
Eshmuno® A est une résine de grande capacité destinée à la purification des protéines contenant un fragment Fc, telles que les anticorps monoclonaux (mAb). Cette résine peut être aseptisée en conditions acides ou basiques.
Résines d'affinité pour la purification du plasma
Les résines Eshmuno® P anti-A et anti-B permettent d'éliminer efficacement les anticorps du type isoagglutinine anti-protéine A et anti-protéine B dans les procédés à base d'immunoglobulines (Ig) dérivées du plasma, lesquels anticorps ont été associés à un risque accru d'hémolyse chez les patients.
Résines d'affinité pour la purification des protéines
La résine Fractogel® Metal Chelate assure une séparation efficace et rentable des protéines et des peptides, en particulier des protéines comportant des résidus histidine, cystéine et tryptophane exposés, notamment les protéines avec une étiquette histidine.
Assistance à la qualification, à l'évaluation des risques et à l'optimisation des procédés
En complément de notre gamme de produits, le programme Emprove® propose trois types de dossiers pour faciliter différentes étapes des opérations de développement et de fabrication comme la qualification, l'évaluation des risques et l'optimisation des procédés. Ces dossiers regroupent un ensemble complet de données d'analyse, d'attestations de qualité et d'informations réglementaires spécifiques à chaque produit, dans un format facilement accessible, pour simplifier vos démarches de mise en conformité.