MilliporeSigma
Sérums
Sérum ajouté à un flacon avec un compte-gouttes
Forts de plus de 35 ans d'expérience dans la gestion et la production de sérums pour la culture cellulaire, nous proposons de nombreuses variétés de FBS et autres sérums bovins (de vache), ainsi que des sérums de poulet, caprins (de chèvre), équins (de cheval), humains, ovins (de mouton), porcins (de porc) et de lapin produits et testés pour la culture de cellules. Chaque produit que nous fournissons subit des contrôles pour confirmer l'absence de contamination virale et pour vérifier ses performances en culture cellulaire, et est livré avec un certificat d'origine.  
Le FBS (sérum de veau fœtal) est un supplément indispensable pour les laboratoires de culture cellulaire du monde entier. Nos gammes FBS Classic, FBS Premier et FBS Select vous aident à choisir le sérum qui vous convient en identifiant les attributs du sérum qui sont importants pour vous. Ces classifications répertorient les besoins des laboratoires qui cultivent des cellules à usage général, de la biofabrication et des applications nécessitant des contrôles de qualité rigoureux, de la culture de phénotypes cellulaires plus spécialisés ou plus exigeants, pour choisir en toute confiance le FBS qui répondra à vos critères de performances, de documentation et d'optimisation en matière de culture cellulaire.
Nous gérons et ségréguons nos inventaires de sérum de bovin adulte, de sérum de veau nouveau-né et de sérum de veau fœtal (FBS) en fonction du pays et/ou de la région d'origine, afin de respecter les restrictions et normes réglementaires américaines et internationales. Nos produits à base de FBS sont regroupés en catégories d'origine USA et d'origine hors USA, et nous proposons des sérums de cheval et de chèvre d'origine USA issus de troupeaux de donneurs. Notre FBS d'origine hors USA est collecté en lots, et géré comme un produit approuvé par l'USDA ou dont la vente est encadrée en fonction du pays ou de la région d'origine. Nous proposons également pour tous les produits à base de FBS une analyse de lot. Nos sérums humains sont prélevés puis font l'objet d'analyses poussées de façon à respecter les exigences en matière de sécurité publique. En plus des solutions complètes à base de sérum, nous proposons des produits de remplacement du sérum garantissant une croissance optimale des cultures qui requièrent des conditions sans sérum.  
Aperçu du contenu
Sérum de veau fœtal (FBS)
Notre sélection de FBS organisée en catégories vous aidera à trouver le FBS qui répondra le mieux aux besoins de votre application de culture cellulaire, qu'elle soit générale ou particulière, en fonction des critères qui sont pertinents pour vous :
  • FBS Classic : nos sérums de veau fœtal avec le meilleur rapport qualité/prix, pour les applications générales de culture cellulaire
  • FBS Premier : pour les procédés de culture comme la biofabrication qui nécessitent des procédures d'analyse et de libération strictes basées sur des normes internationales, les produits doivent respecter des spécifications rigoureuses, couvrant jusqu'à 56 paramètres de qualité définis en vue de la libération
  • FBS Select : ces produits sont conformes aux normes applicables à la supplémentation sur mesure des cellules souches, cardiomyocytes et cellules cultivées en vue du développement de composés immunothérapeutiques, pour ne citer que quelques phénotypes cellulaires spécialisés.
Sérum de veau et sérum de bovin adulte
Tout comme le FBS, le sérum de veau nouveau-né contient des facteurs de croissance et des nutriments qui peuvent constituer une alternative économique au FBS pour certaines applications de culture. Le sérum de bovin adulte est aussi utilisé pour supplémenter les milieux de culture afin de favoriser la croissance et la prolifération. Ces sérums peuvent constituer une solution plus économique pour les applications où les cultures ne sont pas affectées par la présence d'anticorps et autres facteurs immuns dans le sérum.
Sérum humain
Le sérum humain est vital pour les applications biomédicales comme l'ingénierie tissulaire, la transplantation et le développement de thérapies cellulaires. Le sérum humain peut représenter un choix plus optimal que le FBS pour certaines applications de culture de cellules humaines. On peut citer par exemple les études d'invasion et les méthodes impliquant la formation de sphéroïdes. Nos produits à base de sérum humain sont stérilisés par filtration puis testés pour confirmer l'absence de l'Ag HBs, de l'hépatite A et du VIH, ainsi que l'absence d'hémoglobine et d'autres bactéries, virus et toxines pertinents. Leurs performances biologiques sont évaluées en utilisant un milieu de culture cellulaire supplémenté en sérum pendant plusieurs jours, afin de s'assurer que les produits peuvent être utilisés en culture.
Sérums d'autres espèces animales
Outre le sérum bovin, il est possible d'utiliser du sérum d'autres espèces comme alternative moins coûteuse pour la supplémentation des milieux de culture de cellules basales, ou pour les applications nécessitant des sérums provenant spécifiquement d'une espèce donnée. Les sérums animaux sont des réactifs fondamentaux pour les protocoles d'immunodétection, où ils servent à bloquer les liaisons non spécifiques et à améliorer le rapport signal/bruit. Nous proposons des sérums de diverses espèces, notamment de cheval, de chèvre, de lapin, de mouton, de porc, de rat et de souris.