MilliporeSigma
AccueilServicesLogiciels et plateformes numériquesMQuant® StripScan – Ne devinez pas, mesurez !
MQuant® StripScan – Ne devinez pas, mesurez !
L'application mobile MQuant® StripScan lit les résultats des bandelettes réactives MQuant® en quelques secondes. Tirez parti de cette appli pour les contrôles en cours de procédé en production de denrées alimentaires et de boissons, pour le contrôle de la désinfection ou pour les tests environnementaux, pour les paramètres suivants :
  • pH
  • Acide ascorbique
  • Ammonium
  • Nitrates
  • Nitrites
  • Acide peracétique
  • Peroxydes
  • Sulfates
  • Sulfites
  • Dureté totale
Nos bandelettes réactives MQuant® permettent une détection semi-quantitative de ces paramètres. Associées à l'appli, elles offrent une précision numérique lors de la lecture de vos résultats.
Points forts :
  • Une lecture rapide, précise et reproductible des résultats - des résultats numériques auxquels vous pouvez faire confiance
  • Une gestion des données, une traçabilité et un partage de documentation et de résultats sans effort
    • Une référence de couleur universelle maintenant disponible en plus avec toutes les bandelettes réactives compatibles, pour le même prix
    • Appli MQuant®StripScan gratuite disponible sur les app stores Android et Apple : téléchargez-la MAINTENANT !
Comment mesurer les paramètres à l'aide de l'application ?
Effectuer des tests à l'aide de l'application
Le logo de l'appli MQuant® StripScan pour une lecture rapide et précise de divers paramètres de tests chimiques.
Télécharger l'application MQuant® StripScan GRATUITE
L'application MQuant® StripScan est prise en charge sur les dispositifs mobiles (smartphones et tablettes) dotés d'iOS 15 et d'Android OS 12 ou d'une version plus récente. Créez votre profil dans l'application pour que vos résultats soient documentés et vos données sauvegardées.
Pour la télécharger, recherchez "MQuant® StripScan" soit dans le Google Play Store, soit dans l'App Store d'Apple ou scannez le QR code de la Carte MQuant® fournie avec votre test MQuant®.
Téléchargez dès maintenant votre appli mobile gratuite pour lire les bandelettes réactives
Un agrume et un bécher contenant un échantillon de jus de fruit soumis à un test de l'acide ascorbique à l'aide des bandelettes réactives MQuant®, ainsi qu'une Carte de référence des couleurs MQuant® et une boîte de bandelettes réactives.
Lancez l'application MQuant® StripScan sur votre dispositif mobile et préparez votre bandelette réactive MQuant® et votre carte MQuant® fournie dans l'emballage du produit.
L'application MQuant® StripScan permet de lire facilement 10 paramètres chimiques, voir la section PRODUITS APPARENTÉS ci-dessus. 
    Chimiste plongeant une bandelette réactive MQuant® dans un liquide contenu dans un petit bécher pour tester un paramètre chimique
    Plongez la bandelette réactive dans l'échantillon préparé pendant environ 2 secondes. Secouer la bandelette pour en retirer l'excès de liquide et sécher l'arrière de la bandelette avec du papier absorbant.
      Utilisateur sélectionnant le paramètre chimique sur l'appli MQuant® StripScan, testé à l'aide de la bandelette réactive MQuant®, pour que le résultat soit lu par l'appli installée sur son smartphone.
      Sélectionnez le paramètre de test approprié dans l'appli et respectez le temps d'attente indiqué par le compte à rebours.
        Utilisateur plaçant correctement une bandelette réactive MQuant® après immersion sur la carte de référence des couleurs avant lecture par l'appli MQuant® StripScan sur un smartphone/une tablette.
        Pendant le compte à rebours, placez votre bandelette réactive précédemment immergée au centre de la zone grise de la carte MQuant®.
          L'utilisateur lit le résultat du test du paramètre chimique en scannant la bandelette réactive MQuant® après immersion à l'aide de l'appli MQuant® StripScan sur son smartphone
          Avant la fin du compte à rebours, placez votre smartphone sur la Carte MQuant® et alignez les marques présentes sur la carte et à l'écran.
          La lecture se déclenche automatiquement.
            L'utilisateur examine le résultat du test du paramètre chimique sur l'appli MQuant® StripScan installée sur son smartphone.
            Obtenez le résultat du test directement sur l'écran de l'appli. Tous les résultats des tests sont enregistrés dans votre profil. 
              Image montrant des boîtes d'emballage de bandelettes réactives MQuant®, une carte de référence universelle et deux appareils (tablette et smartphone) affichant l'appli MQuant® StripScan en fonctionnement.
              Connectez-vous au portail Internet MQuant® à l'adresse https://www.mquant-stripscan.com/login. Vous pouvez y gérer votre profil d'utilisateur, consulter et analyser les résultats, et partager les données de test avec les membres de votre équipe ou directement vers un système LIMS.
              Documentation technique apparentée
              Produits apparentés