MilliporeSigma
Anticorps ZooMAb®
Notre plateforme d'anticorps recombinants ZooMAb® représente une toute nouvelle génération d'anticorps monoclonaux recombinants qui offrent la haute spécificité et la grande affinité des anticorps monoclonaux ainsi que la reproductibilité des technologies de recombinaison, tout en constituant une alternative plus "verte", notamment en matière de d'éco-responsabilité. Chaque anticorps ZooMAb® est fabriqué au moyen de notre système d'expression recombinant exclusif, purifié jusqu'à homogénéité et délivré avec précision pour assurer une homogénéité inter-lot fiable et hautement reproductible. Chaque anticorps est validé pour fonctionner de manière fiable dans de multiples applications, y compris dans son application la plus courante. Si vous souhaitez en savoir plus sur les avantages révolutionnaires de notre technologie d'anticorps recombinants ZooMAb®, nous vous invitons à consulter les caractéristiques techniques de nos produits ZooMAb®.
Besoin d'aide pour trouver l'anticorps adapté à votre application ?
Utilisez notre outil de recherche d'anticorps pour voir et comparer nos anticorps par clonalité, application, réactivité de l'espèce, conjugué, espèce hôte et forme.
Vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin ?
Nous proposons des services de développement d'anticorps ZooMAb® en sous-traitance pour générer des anticorps pour les cibles et les applications que vous souhaitez. Profitez de notre vaste expertise en matière de conception et préparation d'immunogènes, de développement et criblage d'anticorps, de tests spécifiques aux applications et de production d'anticorps, à l'échelle qui est adaptée à vos besoins.
Produit réservé à une utilisation en recherche. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques.
Sauf mention contraire dans les spécifications du produit, nos anticorps sont réservés à la recherche interne et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les usages à des fins commerciales, diagnostiques ou thérapeutiques. Nos méthodes de validation s'appliquent exclusivement aux activités de recherche ; elles ne confirment et ne garantissent en aucun cas que nos anticorps peuvent être employés pour des usages non autorisés, tels que décrits plus haut.
Charte de qualité des anticorps ZooMAb®
Qualité supérieure des anticorps monoclonaux de lapin
Notre premier groupe d'anticorps ZooMAb® est dérivé du lapin, espèce qui peut produire une grande variété d'anticorps utiles dirigés contre des immunogènes "difficiles" chez la souris, notamment de petites molécules (composés de moins de 600 kDa), des peptides et des anticorps spécifiques de sites de modification post-traductionnelle (PTM pour "Post-Translational Modification"). En reconnaissant une plus grande diversité d'épitopes par antigène au niveau picomolaire avec une haute spécificité, les anticorps de lapin ont tendance à donner d'excellents résultats, aussi bien dans les tests classiques que dans les applications de coloration. Pour en savoir plus et consulter les questions fréquemment posées, nous vous invitons à parcourir notre foire aux questions (FAQ) sur les anticorps ZooMAb®.
Une innovation primée
La plateforme d'anticorps monoclonaux recombinants ZooMAb® a été désignée "Innovation de l'année 2020" par CiteAb, important fournisseur de données sur les citations et les marchés dans les sciences de la vie. Nous continuons de repousser les limites pour vous aider à faire votre prochaine grande découverte, flacon après flacon.
  • Pour en savoir plus sur ce qui distingue les anticorps ZooMAb®, consultez l'annonce du prix CiteAb.
  • Pour savoir comment nous continuons d'innover avec les anticorps ZooMAb®, nous vous invitons à lire cet article de CiteAb (en anglais).
Différents conditionnements des anticorps ZooMAb®
Avantages de la technologie ZooMAb® par rapport aux anticorps traditionnels
  • Un maximum de stabilité et de commodité
    Chaque anticorps ZooMAb® se présente sous la forme d'un produit lyophilisé, conditionné sous emballage individuel afin d'assurer une stabilité à long terme, une expédition plus rapide et la réduction des coûts sans valeur ajoutée généralement associés à la manipulation des liquides dans la chaîne du froid, notamment les emballages isothermes utilisés pour le transport. Par conséquent, chaque anticorps ZooMAb® est exceptionnellement stable pour permettre un transport et un stockage à température ambiante, si nécessaire.
  • Sans conservateur
    Chaque anticorps ZooMAb® est exempt de substances biocides (comme l'azide de sodium) et de conservateurs d'origine animale (comme la sérum albumine bovine ou BSA pour "Bovine Serum Albumin"), et est fini dans un tampon phosphate salin (PBS pour "Phosphate Buffered Saline") simple additionné de tréhalose. Les anticorps ZooMAb® minimisent les complications liées aux matières potentiellement dangereuses ou aux règles de sécurité locales, ce qui permet de les utiliser dans des applications in vitro et in vivo.
  • Respect des animaux
    Chaque anticorps ZooMAb® est produit sans souffrance ni sacrifice d'animaux. Notre système d'expression recombinant exclusif permet de s'affranchir des difficultés liées à la fusion cellulaire et à la production d'hybridomes, tout en améliorant la spécificité, l'affinité et la reproductibilité par rapport aux anticorps monoclonaux.
  • Plusieurs formats pour répondre à chacun de vos besoins
    Chaque anticorps ZooMAb® est préaliquoté en équivalents lyophilisés de 25 µl afin de maximiser la durée de conservation du produit. Vous n'achetez donc que ce dont vous avez besoin et remettez en suspension la quantité que vous allez utiliser pour vos recherches.
  • Régularité des performances pour chaque application
    Les anticorps ZooMAb® sont produits par recombinaison, purifiés et préaliquotés pour vous. Chaque anticorps est testé dans notre propre laboratoire pour fonctionner dans au moins 3 applications ; vous avez la garantie qu'il présentera les performances attendues en western blotting, en immunofluorescence ainsi que dans autres applications courantes.
Restez en contact et faites-nous part de vos commentaires
Scannez le code QR imprimé sur l'étiquette de chaque produit ZooMAb® pour obtenir des informations à jour sur les dernières nouveautés de notre gamme d'anticorps ZooMAb® et partager votre expérience. Nos anticorps ZooMAb® sont conçus et testés en tenant compte de vos besoins et ils sont couverts par notre garantie Anticorps. Confiants dans la qualité de nos produits, nous vous faisons bénéficier de notre garantie Anticorps : si notre anticorps ne donne pas les résultats escomptés dans les applications décrites dans notre documentation (listes de produits sur nos sites Internet, catalogues, fiches techniques…), nous vous remboursons intégralement ou vous envoyons un anticorps de remplacement.