MilliporeSigma
AccueilProduitsChimie analytiqueChromatographie analytiqueColonnes, accessoires et adsorbants de CPG/GC
Colonnes, accessoires et adsorbants de CPG/GC
La chromatographie en phase gazeuse (CPG ou GC en anglais) est une technique chromatographique permettant de séparer rapidement des composés volatils à l'aide d'un gaz vecteur inerte (phase mobile). La phase mobile entraîne les composés gazeux au travers de la colonne chauffée, qui est recouverte d'une phase stationnaire solide ou liquide. Les différences de propriétés chimiques et physiques des composés vaporisés et leurs interactions avec la phase stationnaire constituent la base du processus de séparation. 
Afficher les produits phares :
Ressources apparentées
  • SupraSolv® GC Solvent Specifications
    Our GC solvents have been specially developed and tested for ECD, FID and MS detection or for headspace gas chromatography to ensure accurate, reliable and reproducible analytical results.
  • Brochure: GC Workflow
    We provide a comprehensive range of high quality tools for each step of the GC workflow ensuring accuracy, precision and consistency of your analysis.
  • GC Columns Selection Guide
    An optimized chromatographic separation begins with the column. The selection of the proper capillary column for any application should be based on four significant factors: stationary phase, column I.D., film thickness, and column length.
  • Brochure: GC Solvents
    As the world’s leading supplier of high-purity solvents, we offer a full range of products for every gas chromatography application in the laboratory - including highly sensitive pesticide and dioxin analyses.
  • Brochure: GC Accessories
    Choosing the proper items for routine system maintenance and new column installation can save costly downtime and rework, plus help prevent inaccurate chromatographic results.
  • Guide: Environmental & Agricultural GC Columns Selection Guide
    We have developed the most extensive line of special purpose columns designed for industry specific applications. These columns are manufactured to deliver high resolution, great analyte response, low bleed, and long column life to achieve the analytical performance you require.
  • Flyer: Determination of Benzene in Reformulated Gasoline
    The amount of benzene in gasoline is a concern because it is a known human carcinogen, and exposure to it has been linked to detrimental health effects.
Page 1 sur 2
Colonnes de CPG
L'amélioration d'une séparation par chromatographie commence par le choix d'une colonne adaptée. Deux types de colonne sont disponibles en CPG : les colonnes capillaires et les colonnes remplies.
Colonnes de CPG remplies
Les colonnes de CPG remplies sont constituées d'un tube en acier inoxydable, en PTFE ou en verre, rempli d'un matériau de remplissage (phase stationnaire). Les colonnes remplies peuvent recevoir de plus grands volumes d'échantillon et ne sont pas sensibles aux contaminations. Les colonnes en verre sont utilisées dans les applications nécessitant une grande inertie, les colonnes en métal sont destinées aux applications moins exigeantes, et les colonnes en PTFE sont privilégiées dans les applications à basse température.
Colonnes de CPG capillaires
Les colonnes de CPG capillaires constituent le meilleur choix pour les analyses extrêmement sensibles. Les colonnes capillaires se composent d'un tube fin en verre de silice fondue, dans lequel la phase stationnaire est greffée chimiquement ou déposée sur la surface intérieure de la colonne.
Les colonnes de CPG non polaires sont particulièrement adaptées à l'analyse des composés non polaires (des alcanes, par exemple). Equity®-1, Petrocol®, SPB®-1, SPB®-Octyl et SLB®-5ms sont fortement recommandés pour la séparation des composés non polaires. Les colonnes de CPG polaires sont particulièrement efficaces dans la séparation des analytes polaires. SPB®-624, OVI-G43, SPB®- 20, Equity®-1701, SPB®-35 SPB®-50, SPB®-225, PAG, SPB®-1000, SLB®-IL60i et Nukol™ sont parmi les colonnes polaires qui donnent les meilleures séparations de composés polaires.
Dans la famille des colonnes fortement polaires, on trouve des colonnes contenant des phases stationnaires avec un pourcentage élevé de groupes fonctionnels cyanopropyle. Ces phases établissent diverses interactions propices à la séparation de composés polarisables. Les composés polarisables correspondent aux molécules qui contiennent des C et des H, ainsi qu'une ou plusieurs liaisons C=C ou C≡C. Parmi les colonnes capillaires fortement polaires, on peut citer SP®-2330, SP®-2331, SP®-2380, SP®-2560, SP®-2340, TCEP et SLB®-IL111i.
Accessoires pour CPG
Les accessoires pour CPG destinés aux instruments de CPG courants englobent les septa, les inserts d'injection, les joints d'injecteur, les ferrules, les écrous, les colonnes de garde, les raccords, les débitmètres, les outils à main, les seringues, les flacons et les lampes pour détecteur à photo-ionisation (PID).
Purification des gaz et gestion des gaz
Un système de distribution de gaz doit fournir une phase mobile gazeuse de grande pureté et à une pression adaptée à l'usage prévu. Nos proposons divers produits permettant de purifier et de gérer les flux gazeux (He, H, N, Ar), notamment des purificateurs, des produits de plomberie et de régulation, des générateurs de gaz et des compresseurs d'air.
Adsorbants à base de carbone pour la CPG
Nous proposons des adsorbants de haute technologie à base de carbone (Carbosieve®, Graphsphere™, Carbotrap® et Carbopack™) ainsi que plusieurs adsorbants polymères poreux et tamis moléculaires couramment employés pour l'analyse par CPG. Les principales caractéristiques de nos adsorbants à base de carbone sont les suivantes :
  • Durs et non friables
  • Extrêmement poreux
  • Hydrophobes par nature, donc compatibles avec les environnements humides
  • Destinés aux analytes dont la taille correspond à celle des n-alcanes en C2-C5