MilliporeSigma
Nanomatériaux à base de carbone
Illustration d'un nanotube de carbone en forme de cylindre creux, fabriqué à partir d'atomes de carbone hybridés sp2
Les nanomatériaux à base de carbone forment une grande famille d'allotropes de carbone qui inclut les fullerènes et points quantiques de dimension zéro, les nanotubes de carbone unidimensionnels, le graphène bidimensionnel, et les nanodiamants et nanocornes tridimensionnels. Grâce à leurs propriétés physiques et chimiques inégalées, les nanomatériaux à base de carbone sont utilisés dans une vaste gamme d'applications. Explorez notre offre de nanomatériaux innovants à base de carbone pour stimuler vos découvertes scientifiques. Pour un complément d'information concernant les nanomatériaux à base de carbone, consultez notre tutoriel sur les nanomatériaux
Les fullerènes
Les fullerènes sont également appelés "Buckyballs". Nous vous proposons un large éventail de fullerènes de C60 à C70, C76, C78 et C84, de forme pure ou modifiés par des groupes fonctionnels facilitant leur dispersion et leur traitement. Les fullerènes sont utilisés dans les composites légers, comme supports de catalyseurs, dans le domaine des biosciences et dans les applications d'énergie alternative. La capacité de mise à échelle de nos produits de fullerènes vous permet de transformer facilement vos idées en réalité.
Les nanotubes de carbone
Les nanotubes de carbone peuvent être classés selon le nombre de parois concentriques ; on distingue ainsi les nanotubes à simple paroi (SWCNT, single-walled nanotubes), les nanotubes à double paroi (DWCNT, double-walled nanotubes) et les nanotubes multiparois (MWCNT, multi-walled nanotubes). Le diamètre moyen et l'angle d'hélice des nanotubes de carbone à simple paroi (SWCNT) ont un grand impact sur leurs propriétés électroniques, certains nanotubes se comportant comme des conducteurs métalliques et d'autres comme des semiconducteurs à structure de bande directe. Nos SWCNT de chiralité spécifique sont idéaux pour la fabrication de produits électroniques haute performance basés sur les transistors à effet de champ. Nos réseaux ductiles de nanotubes de carbone multiparois (MWCNT) facilitent le traitement des MWCNT purs de formes macroscopiques utiles, notamment des films et des fibres, sans devoir utiliser de traitements post-fabrication destructeurs, qui endommagent souvent la structure et les propriétés des nanotubes de carbone purs ou limitent leur efficacité dans les applications finales. En raison de leur rapport de forme élevé, de leur conductivité électrique, de leur conductivité thermique hors du commun et de leurs fortes propriétés mécaniques, les nanotubes de carbone permettent de réaliser des applications de pointe dans les domaines des écrans transparents souples et conducteurs, de la bioélectronique, des muscles artificiels, des produits électroniques en forme de fibres et des textiles intelligents.
Le graphène
Le graphène est l'un des nanomatériaux à base de carbone les plus prometteurs. Il est doté d'une structure monocouche mince atomiquement fine, d'une grande aire de surface et de puissantes propriétés mécaniques et électrochimiques. Le graphène fait l'objet de recherches dans les applications électroniques, biomédicales, de l'énergie et des composites légers. Des chercheurs ont montré que deux couches de graphène placées l'une sur l'autre peuvent conduire les électrons sans résistance si elles sont torsadées à un "angle magique" effectif, ou servir de matériau d'isolation complet, ce qui permet de changer dramatiquement les propriétés des dispositifs. Nos produits à base de graphène, de nanorubans et d'oxyde de graphène sont disponibles sous diverses formes permettant de les incorporer aisément dans toutes vos applications.
Les nanodiamants
Nos nanodiamants fluorescents constituent des outils d'imagerie très stables et peu toxiques, de grande compatibilité biologique et de photostabilité infinie. L'absence de photoclignotement, la longue durée de vie de la fluorescence (> 10 ns) et la facilité de biofonctionnalisation vous aident à obtenir des résultats satisfaisants dans vos recherches.  
Les points quantiques à base de carbone
Découvrez nos points quantiques à base de carbone et de graphène non toxiques. Grâce à leur grande solubilité, leur photoluminescence stable et un meilleur greffage de surface, ce sont de bons candidats pour remplacer les points quantiques inorganiques.
Autres nanomatériaux à base de carbone
Nous proposons également des nanomatériaux à base de carbone comme les nanocornes de carbone (CNH, carbon nanohorns) et les nanofibres de carbone (CNF, carbon nanofibers). Nos CNH remarquables présentent une grande aire de surface, des conductivités électriques et thermiques élevées et une bonne aptitude au traitement en solution, en plus de leur capacité de production à grande échelle. Les CNH sont une option viable comme supports de catalyseurs, pour le stockage des gaz et de l'énergie, l'administration de médicaments et la photothérapie .
Nos CNF sont des composés discontinus, hautement graphitiques et très compatibles avec la plupart des techniques de traitement ; ils peuvent en outre être dispersés en mode isotrope ou anisotrope. Ils constituent des produits économiques dotés d'excellentes propriétés mécaniques, ainsi que de bonnes conductivités électriques et thermiques, qui peuvent être conférées à un large éventail de matrices, notamment les matrices thermoplastiques, thermodurcissables, élastomères, céramiques et métalliques. Les CNF ont un état de surface unique, ce qui facilite la fonctionnalisation et d'autres méthodes de modification des surfaces en vue d'adapter la nanofibre à l'application souhaitée.