La conjugaison dans la production des ADC
Une étape primordiale de la production de conjugués anticorps-médicament (ADC) est la conjugaison d'un principe pharmaceutique hautement actif (HPAPI) à un anticorps monoclonal (mAb) à l'aide d'un agent de liaison, ou "linker". Une fois conjugués à un anticorps de ciblage, les HPAPI cytotoxiques présentent des bénéfices thérapeutiques plus sélectifs et de meilleurs profils d'innocuité.
L'agent de liaison réagit avec les résidus de lysine ou de cystéine accessibles à la surface du mAb et peut provoquer une hétérogénéité de l'ADC. Les ADC de seconde génération utilisent des mAb modifiés, conçus pour se fixer de façon plus uniforme à l'agent de liaison, ce qui réduit la variabilité et améliore l'homogénéité des ADC.
Contactez-nous si vous avez besoin de plus amples informations sur les matières premières ou les équipements nécessaires au développement ou à la production de vos ADC en interne, ou si vous avez besoin d'externaliser ces services auprès d'un partenaire de CDMO.
Services apparentés
- Services de CTDMO pour les ADC et la bioconjugaison
Les services de CTDMO Millipore® excellent dans la fabrication de conjugués anticorps-médicaments.
- Principes hautement actifs (HPAPI)
La fabrication en sous-traitance de HPAPI soutient le développement de médicaments avec une expérience mondiale et une gestion de projet centralisée.
- Caractérisation des produits ADC
Un partenaire pour la caractérisation : des conseils d'experts sur les composants biologiques des conjugués anticorps-médicaments pour des tests plus sûrs et plus fiables.
- Évaluation des substances extractibles et relargables
Proving that extractables and leachables from your process aren’t harmful to the final drug product is easier with Millipore® Validation Services. Our extractables and leachables (E&L) services thoroughly evaluate all contact materials and processes to mitigate concerns about process fluids.
Network error: Failed to fetch
Développement
Le développement initial des ADC candidats comprend les éléments suivants :
- L'anticorps, qui peut être un mAb, un anticorps bispécifique, un fragment de liaison à un antigène (Fab) ou un autre format.
- Divers agents de liaison destinés à aider à maintenir la stabilité de l'ADC, à fournir la cinétique de libération recherchée et à éviter de perdre la charge, après l'administration au patient.
- Différentes classes de charge pouvant inclure des petites molécules, des toxines protéiques, des peptides biologiquement actifs, des enzymes ou des radionucléides.
- De nombreux solubilisants pour ADC, nécessaires pour obtenir un rapport médicament-anticorps (DAR) élevé, un indice thérapeutique plus vaste et une meilleure efficacité thérapeutique.
Il est essentiel de concevoir une étape de conjugaison efficace et de générer plusieurs ADC candidats afin de respecter les délais de mise au point et d'identifier les meilleures options pour progresser jusqu'au développement préclinique et clinique.
La production des ADC doit être conçue dès les premières étapes du développement en gardant la transposabilité à l'esprit. Choisir des technologies et des équipements appropriés permettant de passer facilement du laboratoire à grande échelle facilitera la transition vers la production BPF à l'échelle clinique et commerciale. De même, le confinement doit être l'objectif principal dès le départ, car les HPAPI hautement cytotoxiques doivent être confinés afin de protéger les opérateurs et l'environnement de production de toute éventuelle contamination.
Fabrication
Tout au long du développement et de la fabrication des ADC, il est possible d'opter pour des technologies à usage unique afin d'améliorer la souplesse opérationnelle et de supprimer tout risque de contamination croisée. Toutefois, avant la mise en œuvre, il est crucial de vérifier que les technologies à usage unique employées sont chimiquement compatibles avec les solvants organiques utilisés lors de la conjugaison des ADC. Le risque que représentent les substances extractibles et relargables (E&L) pour l'ADC doit être pris en compte, car elles peuvent altérer la sécurité, l'identité, l'activité, la qualité et la pureté du produit médicamenteux. Il est recommandé d'adopter une approche fondée sur les données et les risques pour faciliter les travaux d'évaluation des risques liés aux substances E&L et la mise en conformité réglementaire.
D'autres aspects doivent être pris en compte lors de la fabrication des ADC et de la conjugaison à grande échelle, notamment :
- Garantir un approvisionnement robuste et des délais fiables pour les matières premières, y compris les mAb et les composés agent de liaison-charge, afin de maintenir la continuité de l'activité et de prévenir toute interruption du procédé.
- Améliorer les chances de réussite de la conjugaison en utilisant des récipients solides et étanches.
- Renforcer l'efficacité de la conjugaison et la robustesse du procédé grâce à un mélange uniforme, et à la surveillance et au contrôle des paramètres clés du procédé, notamment la température et le pH.
- Intégrer l'ergonomie à la stratégie de confinement et à la sélection des équipements pour pouvoir ajouter les réactifs avec précision et sans danger tout en limitant la formation de gouttes susceptibles de compromettre la qualité du mAb et de l'ADC.
Découvrez nos solutions conçues pour relever les défis de la conjugaison des ADC tout au long du développement et de la fabrication, comprenant :
- Des produits chimiques, matières premières essentielles et excipients de haute qualité pour la fabrication et la formulation, du type tampons, ajusteurs de pH, solvants, tensioactifs ou stabilisants. Plus de 350 produits chimiques disposent d'une documentation complète dans le cadre de notre programme Emprove®, ce qui accélère l'évaluation des risques.
- Des technologies à usage unique, notamment le réacteur pour ADC Mobius® et les équipements et consommables à usage unique pour la filtration à flux tangentiel (TFF), la chromatographie et le processing aseptique, répondant aux différentes exigences en aval des procédés aussi bien à petite échelle qu'à grande échelle.
- Des solutions de surveillance et de contrôle en temps réel, des systèmes de prélèvement et un logiciel d'automatisation et d'analyse avancé, qui portent le contrôle des procédés à un niveau supérieur.
- Des services complets de fabrication en sous-traitance pour les mAb, les charges, les agents de liaison, les intermédiaires agent de liaison-charge, la bioconjugaison et la caractérisation des ADC afin d'accélérer les délais de développement et de fabrication.
Articles apparentés
- Leak Resistant Film for Single-Use Bioprocessing Bags
Take advantage of strength and leak prevention in containers made from Ultimus® film. Leak free transportation in single-use bioprocessing bags.
- Mobius® ADC Reactor Single-Use Components Chemical Compatibility
It is important to evaluate the compatibility of the single-use components of an equipment dedicated to conjugation such as the Mobius® ADC reactor.
- Simplifying Antibody-Drug Conjugate Payload Synthesis Using Payload Intermediates
ADC payload intermediates such as, DOLCore ™, MAYCore ™, and PBDCore ™, simplify payload synthesis for the most commonly used payloads: maytansine, dolastatin, and PBD dimers.
- Improving Antibody-drug Conjugate (ADC) Solubility with Hydrophobic Novel Payloads Using the Chito-oligosaccharide ChetoSensar™
See the data on how the chito-oligosaccharide ChetoSensar™ overcomes ADC solubility challenges.
Articles à la une
- Leak Resistant Film for Single-Use Bioprocessing Bags
Take advantage of strength and leak prevention in containers made from Ultimus® film. Leak free transportation in single-use bioprocessing bags.
- Mobius® ADC Reactor Single-Use Components Chemical Compatibility
It is important to evaluate the compatibility of the single-use components of an equipment dedicated to conjugation such as the Mobius® ADC reactor.
Outils Internet
- Support client
Support client, y compris l'aide pour les commandes, les produits, les comptes et les problèmes techniques du site Web.
- What can we help you with?
Demande d'informations