MilliporeSigma
AccueilProduitsChimie analytiqueMatériaux de référenceÉtalons de biomarqueurs et de métabolites
Étalons de biomarqueurs et de métabolites
Étalons de référence du type hormones et acides aminés pour l'analyse des biomarqueurs et la métabolomique
La métabolomique est l'étude des processus chimiques qui se déroulent dans un système biologique et qui impliquent de petites molécules, appelées métabolites, en tant que substrats, intermédiaires et produits.
Nous proposons une large gamme d'étalons analytiques destinés aux applications du type métabolomique s'appuyant sur la spectrométrie de masse et l'analyse des biomarqueurs. Ces applications impliquent un profilage métabolique, une cartographie peptidique, des tests cliniques et diagnostiques et l'analyse de cibles pour l'identification de nouveaux biomarqueurs pertinents du point de vue clinique, la recherche des cibles des maladies dans le secteur pharmaceutique, et l'endocrinologie. Nos étalons analytiques de métabolomique et de biomarqueurs comprennent des composés endogènes importants sur le plan clinique, notamment des oligonucléotides d'ADN/ARN ; des métabolites d'acides aminés, lipides, glucides, acides biliaires et de la vitamine D ; des catécholamines et des neurotransmetteurs ; et des hormones masculines, féminines, néonatales et thyroïdiennes.
Documentation produits apparentée
Brochure : Diagnostic Metabolites
Hormones
Les hormones sont des molécules de signalisation produites par les organismes multicellulaires. Notre vaste gamme d'hormones inclut des solutions de matériaux de référence certifiés (MRC) Cerilliant® et des étalons analytiques de marque VETRANAL® pour l'analyse des résidus d'hormones dans les produits alimentaires. Les étalons sont disponibles sous forme pure et en solution, et sont compatibles avec la HPLC et la GC.
Métabolites d'acides aminés
Notre gamme de métabolites d'acides aminés comprend une série de solutions de matériaux de référence certifiés (MRC) et d'étalons analytiques destinés aux études métabolomiques, notamment une large sélection d'acylglycines et d'acylcarnitines.
Hydroxyvitamine D
L'hydroxyvitamine D est un métabolite particulièrement stable de la vitamine D. Elle est universellement utilisée comme biomarqueur pour déterminer de manière clinique les taux sanguins de vitamine D. Notre gamme d'étalons de 25-hydroxyvitamine D comprend des solutions de matériaux de référence certifiés sous forme native et avec marquage isotopique.
Catécholamines et amines biogènes
Les catécholamines sont des amines produites par les surrénales qui se comportent comme des hormones et des neurotransmetteurs. Elles englobent notamment la dopamine, l'épinéphrine (adrénaline) et la norépinéphrine (noradrénaline). Toutes les catécholamines sont dérivées d'un acide aminé, la L-tyrosine. Les taux urinaires de catécholamine peuvent indiquer certaines maladies. Nous proposons diverses solutions de matériaux de référence certifiés du type métabolites de catécholamines. Ces MRC sont disponibles en solutions mono-composé ou multi-composés.