MilliporeSigma
Préparation de tampons et milieux
Trois cuves de bioréacteur en acier inoxydable de différentes tailles sur des supports à roulettes, chacune avec un logo "M" bleu et rose sur le devant.
La préparation de tampons et de milieux joue un rôle critique dans les opérations de fabrication en affectant l'efficacité, la sûreté et le rendement des procédés. Notre offre complète de milieux de culture cellulaire, tampons et ajusteurs de pH de haute qualité est appuyée par une documentation qualité complète et facilement accessible qui facilite l'évaluation des risques et répond à vos besoins en matière de conformité.
Nos agitateurs à usage unique conviennent parfaitement à la préparation de milieux et tampons et offrent des options pour mélanger doucement les protéines et les produits sensibles au cisaillement ainsi que les matériaux difficiles à dissoudre et les tampons. Ces agitateurs augmentent l'adaptabilité et la capacité de production en réduisant le temps de démarrage et en minimisant le temps d'immobilisation du procédé. 
Pour le contrôle de la biocharge, notre offre de filtres stérilisants et de réduction de la biocharge éprouvés peut répondre aux besoins de chaque procédé en matière de filtration de milieux de culture et de tampons tandis que nos filtres de rétention de virus offrent un niveau supplémentaire d'assurance de la biosécurité pour les applications plus critiques.
Une variété de dispositifs de filtration, incluant différentes tailles de cartouches, capsules et unités de filtration, utilisées pour la filtration de tampons.
Filtration de tampons
Il existe une multitude d'options pour la filtration de tampons en bioproduction. La sélection des filtres s'appuie sur les exigences du procédé en matière de biosécurité, la capacité de traitement requise et les considérations économiques. Les filtres pour traiter les tampons en bioproduction permettent un contrôle de la biocharge, sont de grade stérilisant ou assurent une rétention des virus.
Filtration de milieux de culture
La filtration des milieux de culture cellulaire prévient la contamination des bioréacteurs. La sélection d'un filtre stérilisant, d'un filtre contre les mycoplasmes ou d'un filtre contre les virus dépend du risque pour le procédé.  Découvrez comment sélectionner le meilleur filtre pour la filtration de vos milieux de culture cellulaire.
Une cuve de filtration d'eau de couleur bleue et une unité de commande avec des représentations stylisées de molécules d'eau et de particules symbolisant le procédé de filtration de milieux de culture.
Explorer d'autres catégories
Quatre récipients avec des étiquettes blanches et des couvercles de couleurs différentes.
Tampons et ajusteurs de pH
Notre vaste gamme de matériaux de tampons, fabriqués conformément aux GMP, comprend des excipients spécifiquement conçus pour la formulation et la fabrication de médicaments, y compris pour les applications à haut risque. Que votre produit soit un médicament à petites ou grosses molécules, nous proposons des tampons et des ajusteurs de pH de haute qualité accompagnés d'un support réglementaire.
Voir les produits
Un ensemble de trois agitateurs à usage unique en acier inoxydable montés sur roues, conçus pour le mélange.
Agitateurs à usage unique
Notre gamme complète de solutions de mélange à usage unique Mobius® peut répondre à vos besoins de mélange d'ingrédients pharmaceutiques, des intermédiaires au médicament final, et à vos besoins de préparation de solutions du type tampons et milieux. 
Voir les produits