Dessiccants
Les dessiccants, également appelés desséchants, sont des produits chimiques qui absorbent l'humidité et qui sont couramment utilisés dans le but maintenir des conditions sèches pour les échantillons et les substances, en empêchant la formation d'humidité dans les contenants. Ils jouent un rôle crucial dans la protection des marchandises contre l'humidité, la moisissure et la corrosion dans diverses industries. Dans les laboratoires, les dessiccants sont fréquemment appliqués dans différents équipements et environnements pour garantir l'absence d'humidité. Le chlorure de calcium, le gel de silice et les tamis moléculaires sont des exemples courants d'agents dessiccants qui possèdent des propriétés distinctes, adaptées à certaines applications bien spécifiques, et répondent à divers besoins.
Aperçu du contenu :
Dessiccants à base de silice
Tamis moléculaires
Dessiccant à base de pentoxyde de phosphore et pentoxyde de phosphore SICAPENT®
Dessiccant à base de chlorure de calcium
Dessiccant à base d'oxyde de calcium
Dessiccant à base d'argile bentonite
Dessiccants à base de silice
Les agents dessiccants à base de silice, tels que le gel de silice déshydratant ou le sable de silice de haute pureté, sont utilisés dans les applications nécessitant une capacité d'adsorption élevée ou un contrôle de la granulométrie. Les propriétés physiques uniques de la silice mésoporeuse, telles qu'une grande surface et une structure de pores ordonnée, en font un outil précieux pour toute une variété d'applications allant de la séquestration du CO2 à la catalyse et à l'élimination des métaux lourds présents dans les eaux usées (Pb, Fe, Au, etc.). Les particules de silice monodispersées non poreuses sont employées en chromatographie liquide, tandis que le gel de silice de haute pureté intervient en chromatographie flash.
Sachets dessiccants avec du gel de silice :
Les sachets dessiccants sont de petits paquets scellés remplis de gel de silice, conçus pour fournir aux produits sensibles une protection fiable contre l'humidité. Ils sont disponibles en plusieurs dimensions et tailles de conditionnement pour répondre aux différents besoins. Nos sachets dessiccants contiennent du gel de silice à forte capacité d'adsorption qui permet de prévenir efficacement les dommages causés par l'humidité durant le stockage et le transport.
Tamis moléculaires :
Les tamis moléculaires permettent d'assécher quasiment tous les gaz et liquides. Ils sont couramment utilisés dans les dessiccateurs et les tubes de séchage/tubes à dessécher pour maintenir secs les solvants absolus, dans les colonnes pour sécher les gaz ou les solvants, et à des fins d'adsorption sélective (le phosgène contenu dans le chloroforme par exemple).
Les tamis moléculaires présentent une grande capacité d'adsorption, même à haute température et lorsque la substance à assécher ne contient que très peu d'eau. Grâce à leurs très petits pores aux dimensions définies avec précision, ils n'adsorbent sélectivement que les molécules suffisamment petites pour passer dans les trous. Les tamis moléculaires ont une affinité d'adsorption particulièrement élevée pour les molécules organiques polaires et insaturées, mais ils adsorbent toujours préférentiellement H2O. Ils présentent aussi comme avantages une grande inertie chimique et l'absence de toxicité, ce qui facilite leur utilisation et leur élimination. Ils peuvent être régénérés aussi souvent que nécessaire.
Nous proposons des tamis moléculaires avec des billes de 0,3 nm et du gel indicateur d'humidité marron destinés aux titrateurs Karl Fischer.
Tamis moléculaires en zéolite :
La zéolite est un minéral poreux capable d'adsorber sélectivement certaines molécules. Elle est utilisée dans différents procédés de filtration, comme le traitement de l'eau et la séparation des gaz. Nous proposons toute une variété de tamis moléculaires en zéolite pour l'adsorption d'un large éventail de cations, tels que Na+, K+, Ca2+ ou Mg2+ pour n'en citer que quelques-uns.
Dessiccant à base de pentoxyde de phosphore et pentoxyde de phosphore SICAPENT® :
Le pentoxyde de phosphore est un dessiccant puissant qui permet de sécher les gaz neutres et acides, les hydrocarbures aliphatiques et aromatiques saturés, les nitriles, les halogénures d'alkyle et d'acryle ainsi que le disulfure de carbone.
Nous proposons aussi le dessiccant granulaire à base de pentoxyde de phosphore SICAPENT® avec indicateur sur un support inerte. Il est optimisé pour les tubes de séchage/tubes à dessécher et est particulièrement bien adapté au séchage des gaz à haut débit, l'indicateur améliorant sa facilité d'utilisation. L'agent dessiccant SICAPENT® adsorbe 20 % d'eau en plus que le simple pentoxyde de phosphore, même après une absorption importante d'eau. Cette caractéristique permet de préserver la forme particulaire fluide du pentoxyde de phosphore, ce qui facilite son élimination et en fait un produit idéal pour le séchage des gaz à haut débit dans les tubes.
Dessiccant à base de chlorure de calcium :
Le chlorure de calcium (CaCl2) est un sel de calcium économique et facilement disponible, largement utilisé dans diverses applications. Il présente une certaine importance de par son rôle de constituant clé des produits de dégivrage, qui permettent de faire fondre efficacement la neige et la glace. Avec une capacité de séchage remarquable pouvant atteindre 98 %, le chlorure de calcium se lie à l'eau par cristallisation et peut être régénéré par réchauffement. Sous sa forme anhydre, il constitue un agent dessiccant économique essentiel aux procédés de dessiccation de laboratoire tels que le séchage des liquides et des gaz neutres.
En outre, le chlorure de calcium se révèle être un agent dessiccant efficace sur une grande variété de solvants. Il permet de sécher l'acétone, les éthers, de nombreux esters ainsi que les hydrocarbures aliphatiques, oléfiniques, aromatiques et halogénés. De plus, sa forme granulaire en fait une bonne solution pour les tubes de séchage/à dessécher.
Dessiccant à base d'oxyde de calcium :
L'oxyde de calcium est un agent dessiccant basique qui permet de déshydrater les gaz neutres et basiques, les amines, les alcools à faible point d'ébullition et les éthers. Notre oxyde de calcium est obtenu à partir de marbre naturel sélectionné et contribue ainsi à protéger durablement les populations et l'environnement.
Dessiccant à base d'argile bentonite :
Notre sélection d'argile bentonite permet de clarifier efficacement les liquides en adsorbant les impuretés et en les empêchant de traverser le milieu filtrant. Il est employé pour clarifier les huiles alimentaires et minérales, les peintures, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.