MilliporeSigma
Photocatalyseurs
Photoréacteur pour la catalyse photoredox dans un laboratoire de synthèse organique
La catalyse photoredox est un puissant outil de synthèse de chimie organique qui utilise la lumière visible pour alimenter une réaction chimique. L'adoption généralisée de la catalyse photoredox à lumière visible a été tributaire de l'accès à des photocatalyseurs et à des sources de lumière fiables. Nous sommes heureux de soutenir vos efforts de photocatalyse pour créer de nouvelles liaisons et assembler rapidement des produits complexes.  
Les chimistes ont longtemps eu des problèmes de reproductibilité en chimie photoredox. Les diverses configurations de réaction tout comme les réactions individuelles réalisées avec la même configuration peuvent être difficiles. Notre nouveau matériel de laboratoire est conçu pour atténuer ces problèmes en fournissant des photoréacteurs pour chaque étape du développement d'une réaction, tout en assurant de hauts niveaux de reproductibilité sur l'ensemble des réactions photocatalytiques et entre les séries.
Lire la suite
 Nos photoréacteurs sont des sources de lumière visible fiables pour une multitude d'applications et d'échelles de réaction :  
  • Le kit de démarrage Photo KitAlysis™ est idéal pour cribler 24 réactions photocatalytiques simultanées à l'échelle micrométrique pour l'optimisation de la réaction.
  • Le photoréacteur SynLED Parallel permet de réaliser des réactions à petite échelle afin de constituer des banques rapidement : 16 réactions se déroulent simultanément dans des flacons de 2 drams (7,4 ml).
  • Le photoréacteur Penn PhD combine l'illumination LED, l'agitation mécanique et le refroidissement en un seul dispositif, tout en acceptant des flacons de réaction de 1 ml à 40 ml, permettant aux chimistes de simplifier leurs séquences de synthèse.
  • Le biophotoréacteur BPR200 utilise l'illumination LED et un dissipateur de chaleur auto-refroidissant pour des applications de réactions photoredox en parallèle, de marquage covalent de biomolécules, et pour des expériences utilisant des cellules vivantes.
  • Le LightOx PhotoReact 365 émet une lumière UV adaptée aux réactions photochimiques et photobiologiques de criblage à haut débit.
Veuillez consulter notre article technique sur la photocatalyse pour trouver le photoréacteur qui répondra le mieux à vos besoins.
Avec une offre en pleine expansion de catalyseurs à base d'acridinium, d'iridium et de ruthénium, ainsi que d'autres photocatalyseurs organiques exempts de métal et de ligands, nous fournissons une large gamme de catalyseurs photoredox complexes pour tous types de réactions. Nos kits de criblage KitAlysis™ permettent aux chimistes de trouver rapidement et efficacement les bonnes conditions de réactions pour un large éventail de réactions catalysées par photoredox.
Documentation produit apparentée
  • Visible-light Photoredox Catalysis
    The application of radical chemistry towards organic synthesis is well-developed and wide-reaching, though often hampered by a dependence on toxic radical initiators.
  • Photoredox Catalysis Guide
    Sign up for your complimentary Photoredox Catalysis Guide featuring key examples of previously inaccessible bond formations, standard reaction setups, and catalysts references and properties.
  • Illuminating Research with the LightOx PhotoReact 365 Benchtop Photoreactor
    Photochemical and photobiological research is a rapidly growing field with unique experimental requirements, and achieving a reliable and reproducible means of sample irradiation is often just as much a challenge as performing the research itself.