Résines de chromatographie d'échange d'ions
La chromatographie d'échange d'ions (IEX) est une méthode de purification couramment employée qui permet de séparer une molécule cible d'autres impuretés en fonction de la charge de surface nette. Notre gamme de résines d'échange d'anions (AEX) et d'échange de cations (CEX), avec nos résines de chromatographie multimodales, propose des solutions de purification efficaces pour les mAb, les vaccins, l'ADN plasmidique, le plasma et d'autres types de produits.
Aperçu du contenu
Produits pour la chromatographie IEX
Nos résines éprouvées Eshmuno® et Fractogel® assurent une purification efficace et un haut rendement, ce qui améliore le profil de coût des procédés. Le format de colonne, familier, peut être facilement transposé de l'échelle du laboratoire à la fabrication à grande échelle.
Ces résines sont idéales pour une purification downstream efficace. Elles contiennent notre technologie de ligand tentaculaire éprouvée, couplée à des billes de base rigides. Elles fonctionnent à haut débit et conservent de grandes capacités de liaison, ce qui réduit le temps et les coûts de fabrication et améliore la productivité.
La résine en mode mixte Eshmuno® CMX offre une grande sélectivité dans la purification des mAb, des protéines de fusion et des ADC, ainsi que dans la séparation des impuretés de faible poids moléculaire et des HCP.
La résine Eshmuno® CP-FT permet de supprimer efficacement l'agrégation des mAb en mode à écoulement continu, ce qui permet d'atteindre des capacités de chargement 10 fois supérieures à celles de la chromatographie CEX de liaison/élution. Il est ainsi possible d'intensifier les procédés tout en réduisant le coût global de la purification downstream des mAb.
La résine Eshmuno® CPS offre une grande capacité de liaison dynamique et une bonne efficacité de séparation pour les solutions de protéines recombinantes à forte teneur en sels. Il est ainsi possible de charger directement des solutions de forte conductivité (≥ 10 mS/cm), ce qui réduit le besoin de dilution.
La résine Eshmuno® CPX sépare efficacement les monomères de mAb des agrégats et autres impuretés, y compris les HCP. Elle offre une capacité d'adsorption dynamique supérieure et assure une purification de haute résolution des intermédiaires de fabrication avec une productivité exceptionnelle.
La résine Eshmuno® HCX assure une capture directe, efficace et rapide des protéines, pour des performances remarquables dans les applications en flux continu et d'échange d'ions typiques à forte teneur en sels.
Eshmuno® S est une résine échangeuse de cations forts destinée à la capture directe des protéines recombinantes et à la purification rapide et efficace des mAb après capture par la protéine A.
Eshmuno® Q est une résine anionique forte, offrant une capacité d'adsorption dynamique supérieure et une élimination exceptionnelle des impuretés dans les applications typiques d'échange d'anions en flux continu.
Résines de chromatographie IEX Fractogel® EMD
Toutes les résines Fractogel® EMD associent une grande sélectivité et une stabilité en pression uniforme, ce qui permet d'atteindre des débits extrêmement élevés et d'excellents rendements. La grande capacité de liaison de cette résine, même à hauts débits, permet de gagner un temps précieux et d'améliorer le coût du procédé. Les résines Fractogel® sont proposées en différentes tailles de billes avec divers groupements fonctionnels pour répondre à divers besoins de purification :
Échangeurs d'anions forts Fractogel®
- Résine Fractogel® EMD TMAE (S)
- Résine Fractogel® EMD TMAE (M)
- Résine Fractogel® EMD TMAE Hicap (M)
- Résine Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
Échangeurs d'anions faibles Fractogel®
Échangeurs de cations forts Fractogel®
Échangeurs de cations faibles Fractogel®
Assistance à la qualification, à l'évaluation des risques et à l'optimisation des procédés
En complément de notre gamme de produits, le programme Emprove® propose trois types de dossiers pour faciliter différentes étapes des opérations de développement et de fabrication comme la qualification, l'évaluation des risques et l'optimisation des procédés. Ces dossiers regroupent un ensemble complet de données d'analyse, d'attestations de qualité et d'informations réglementaires spécifiques à chaque produit, dans un format facilement accessible, pour simplifier vos démarches de mise en conformité.
Documentation produit apparentée
- Biochromatography Portfolio
Bulk Resin, Membranes and Prepacked Columns
- Chromatography Purification Selection
Protein A Affinity Chromatography Options
- Eshmuno® CMX Resin
A highly selective mixed mode chromatography resin for difficult to purify mAbs, ADCs and fusion proteins
- Eshmuno® CP‑FT Resin
A cation exchange resin specifically developed for the flow-through removal of aggregates using frontal chromatography
- Eshmuno® CPS
High capacity and salt tolerance for recombinant protein purification
- Eshmuno® CPX
Efficient impurity removal and strong binding capacity at high flow rates
- Eshmuno® HCX Media
New, high salt-tolerant multi-mode chromatography resin
- Eshmuno® S Resin for Superior Downstream mAB Purification
For superior downstream mAB purification
- Eshmuno® Q Resin for Efficient AEX Chromatography
Eshmuno® Q resin is a strong anion exchange (AEX) resin, coupling our renowned tentacle structure with a hydrophilic polyvinyl ether base matrix
- Fractogel® Chromatography Resin
Fractogel® resins consist of synthetic methacrylate based polymeric beads providing excellent pressure stability resulting in high flow rates
- Robocolumn® and Minichrom Chromatography Columns
Small-scale prepacked chromatography columns for rapid process development, method optimization, parameter screening and sample preparation
- Animation: Separation of Low or Too High DAR Antibody Drug Conjugate Species
A highly selective mixed mode chromatography resin for difficult to purify mAbs, ADCs and fusion proteins.
- mAbsizer™ Calculator
The mAbsizer™ Calculator estimates the quantity of MilliporeSigma products required to express, purify, and formulate a mAb effectively.
- Viral Clearance in Antibody Purification Using Tentacle Ion Exchangers
Manufacturers strive toward cost-effective purification of target molecules and a high level of confidence that their biologics are safe and not compromised by the presence of endogenous retrovirus-like particles or adventitious viruses.
- Bioprocessing Technology Trends of RNA-based Therapeutics and Vaccines
This article reviews the current dynamics in the RNA therapeutics/vaccines market as well as differences between small-interfering RNA (siRNA), RNA interference (RNAi), microRNA (miRNA), and messenger RNA (MRNA).
- RNA-Based Therapeutics and Vaccines
New Technologies Are Emerging to Overcome Challenges Associated with Toxicity and Drug Delivery.
- ADC Separation Using a Mixed Mode Cation Exchange Chromatography Step in a mAb Process
The aim of this technical note is to provide a description of the steps followed and considerations taken during the development of antibody drug conjugate separation using a mixed mode cation exchange chromatography step.
- Intensified Polishing Using Single-pass Tangential Flow Filtration (SPTFF) with Anion Exchange Chromatography
The bioprocessing industry is interested in Next Generation Processes with higher flexibility, lower costs, and higher product quality.
- Eshmuno® CMX Application Note on Glycovariant Separation Including for COVID-19
The aim of this technical note is to provide a description of the capture and subsequent purification of glycoproteins.
- Development Strategy for a Cation Exchange (CEX) Chromatography Step in a Monoclonal Antibody (mAb) Process
The aim of this technical note is to provide a description of the steps followed and considerations taken during the development of a CEX chromatography step in a mAb process.