Produits biochimiques et réactifs de grande pureté
Produits biochimiques et réactifs de grande pureté
Réactifs biochimiques BioUltra, BioXtra et certifiés BioPerformance
Les produits biochimiques utilisés comme réactifs en recherche biologique doivent avoir une grande pureté pour garantir la fiabilité des résultats expérimentaux. Les qualités premium de produits biochimiques BioUltra et BioXtra sont le choix idéal pour la recherche nécessitant des produits biochimiques avec un niveau faible voire nul d'éléments traces (métaux). Ces qualités supérieures de produits biochimiques subissent de nombreux tests :
- Recherche d'éléments métalliques et non métalliques à l'état de traces par ICP-MS (spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif) ou ICP-OES (spectrométrie d'émission optique avec plasma à couplage inductif). D'autres tests généraux couvrent l'aspect, la solubilité, la matière insoluble, l'UV, le pH, l'IR et la composition moléculaire (GC, HPLC, CCM, RMN).
- Ces qualités subissent aussi une évaluation des substances bio-actives pour vérifier l'absence de nucléases, de protéases, de Nickases, de phosphatases et garantir de faibles niveaux d'endotoxines.
Les produits biochimiques de qualité certifiée BioPerformance sont testés pour les applications de sciences de la vie critiques comme la culture cellulaire, la biologie moléculaire et le diagnostic. Ils font l'objet d'analyses concernant les DNases, les RNases, les protéases, les Nickases, la toxicité cellulaire et les niveaux d'endotoxines.
Utilisez les filtres et visualisez notre gamme de produits biochimiques en fonction des qualités spéciales qui vous intéressent :
BioUltra : PRODUITS BIOCHIMIQUES TESTÉS À LA RECHERCHE D'ÉLÉMENTS TRACES
La qualité BioUltra de réactifs pour la biochimie subit des tests plus rigoureux avec des étalons de pureté bien définis pour répondre aux exigences strictes des applications de biologie moléculaire particulièrement sensibles, notamment les études sur les acides nucléiques, l'expression des protéines, la transformation/transfection, l'électrophorèse, la PCR, les solutions tampons et les formulations pré-mélangées.
BioXtra : PRODUITS BIOCHIMIQUES TESTÉS À LA RECHERCHE D'ÉLÉMENTS TRACES
La qualité BioXtra de produits biochimiques et de réactifs pour la recherche exempts de métaux est soumise à des tests de pureté rigoureux et à des tests d'adéquation spécialisés pour garantir un faible niveau d'impuretés pour les applications de culture cellulaire comme les immuno-essais, la purification des protéines, les transformations et la chromatographie.
Qualité certifiée BioPerformance
Produits testés et pré-qualifiés pouvant être utilisés dans de nombreuses applications de sciences de la vie comme la biologie moléculaire, la culture cellulaire et/ou l'électrophorèse.