Métaux et alliages de haute pureté
Les métaux sont des éléments individuels purs ; les alliages sont des mélanges d'au moins deux éléments, dont au moins un élément est un métal. Les composés métalliques peuvent être associés pour créer un alliage hétérogène doté de propriétés améliorées, par exemple une résistance ou une dureté accrue, une résistance aux fortes températures, une bonne conductivité thermique, ou une résistance à la corrosion.
Nous proposons une gamme variée de métaux, de composés métalliques binaires ou ternaires, d'alliages magnétiques, d'oxydes métalliques, de nanomatériaux et de précurseurs organométalliques de haute pureté, disponibles en divers formes, compositions, dispersions, granulométries et poids pour toutes vos applications commerciales ou de recherche. Nos solutions de conditionnement sont conçues pour faciliter la manipulation et l'utilisation, même dans les applications sensibles à l'oxygène et à l'humidité.
Pour en savoir plus
Purification des métaux de haute qualité
Notre installation de fabrication située à Urbana dans l'Illinois (États-Unis) est principalement centrée sur la purification de composés inorganiques et de métaux pour diverses applications de haute technologie. Notre expertise dans la purification des métaux nous permet de produire les métaux de terres rares et alcalino-terreux les plus purs, avec une gamme de plus de 300 métaux d'une pureté supérieure ou égale à 99,999 % (5N). Nous proposons également une production à façon d'alliages et autres matériaux conformément à vos attentes en termes de degré de pureté, de teneur en eau et de monodispersité.
Matériaux sous forme de billes
Nos métaux et alliages sous forme de billes sont des poudres de conception unique qui se présentent sous la forme de particules sphériques lisses, d'une surface inférieure à celle des poudres traditionnelles. Ces poudres à écoulement fluide sont idéales pour les procédés en atmosphère contrôlée, diminuent l'absorption d'eau et réduisent au minimum l'agglomération, la formation de poussières et les charges électrostatiques. Les matériaux granulaires ont plusieurs avantages par rapport aux poudres fines, notamment une plus grande densité de tassement et une plus faible volatilité dans les procédés à l'état solide à haute température. Nos billes de métal et d'alliage peuvent être livrées dans des chambres à échantillon étroites par chargement pneumatique pour éviter les problèmes de tassement et de colmatage observés avec les poudres fines.
Ressources produits apparentées
- Self-Propagating Reactions Induced by Mechanical Alloying
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
- Titania Nanotubes: Synthesis and Applications
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.