MilliporeSigma
Élimination de virus
Appareil industriel bleu et argent pour la filtration de virus à grande échelle avec un affichage numérique
La sécurité virale est un aspect déterminant de la production biopharmaceutique. Elle suit le mot d'ordre "prévenir, détecter et éliminer" pour garantir la sécurité virale des médicaments pour les patients. La prévention de la contamination des procédés de culture cellulaire en amont ("upstream") passe par la sécurisation de la provenance des matières premières, leur contrôle, ainsi que différentes technologies destinées à éliminer les contaminants viraux. La purification en aval ("downstream") comprend des étapes d'élimination ou d'inactivation des virus qui permettent d'atteindre la clairance requise pour garantir la sécurité virale. 
Notre offre pour l'élimination de virus comprend les produits chimiques et les solutions, les supports filtres et les systèmes de filtration de virus dont vous avez besoin pour assurer la sécurité virale de votre procédé de production. 
Graphique de l'inactivation de virus : A : inactivation par la chaleur ; B : traitement à pH acide ; C : traitement par détergent
Inactivation des virus
Améliorez la sécurité biopharmaceutique et la conformité grâce à nos solutions d'inactivation des virus, notamment la pasteurisation et le traitement à pH acide.
Testeurs d'intégrité des filtres
Des tests de l'intégrité des filtres efficaces : améliorez le contrôle qualité avec Integritest® 5, qui propose des tests de point de bulle, de diffusion et hydrophobes en ligne ou hors ligne.
Testeur d'intégrité Integritest® 5
Explorer d'autres catégories
Capsules Viresolve® Barrier et dispositifs Viresolve® Pro permettant d'assurer la sécurité virale dans les milieux de culture cellulaire et les procédés downstream
Filtres pour virus
La sécurité virale est une composante essentielle de la sécurité des médicaments destinés aux patients. Découvrez comment la filtration des virus réduit les risques, assure la clairance virale et améliore la sécurité virale.
Voir les produits
La solution Mobius® FlexReady pour la filtration de virus à grande échelle
Supports filtres et systèmes pour la filtration de virus
La modularité et la facilité d'utilisation des supports filtres sont deux aspects déterminants de l'intégration de la solution Viresolve® Pro. Elles permettent une filtration virale transposable, conforme à vos exigences de production.
Voir les produits