MilliporeSigma
Folate, vitamine ;B9
L'image représente un verre transparent contenant une grande feuille verte, entourée de pilules et de gélules dispersées sur un fond bleu turquoise. L'une des gélules est ouverte, révélant son contenu en poudre.
FOLATE DE NIVEAU SUPÉRIEUR AVEC UN SEL MONOSODIQUE INNOVANT COMME CONTRE-ION
Le folate, également connu sous le nom de vitamine B9, joue un rôle important dans de nombreuses fonctions physiologiques, notamment la division cellulaire, la santé de l'ADN et l'expression des gènes. Le folate est naturellement présent en quantités limitées dans certains aliments, il peut être ajouté à certains aliments et être disponible sous forme de complément alimentaire. Le folate n'étant pas produit par le corps humain, il doit être obtenu à partir de sources alimentaires.
En tant que leader de l'industrie dans la production commerciale de folates réduits, nous produisons des folates qui répondent aux besoins de l'industrie nutraceutique et de l'industrie pharmaceutique. Nos folates de grande qualité sont fabriqués conformément aux BPF de la directive Q7 de l'ICH et sont soutenus par un support réglementaire dédié à l'échelle mondiale.
Pour en savoir plus
Liste des produits
Loading
Comparaison entre folate et acide folique
L'acide folique, composé synthétique qui n'est pas présent dans la nature, est utilisé dans les programmes d'enrichissement et de supplémentation alimentaire. Pour être utilisé par l'organisme, l'acide folique doit être métabolisé par le biais d'une série de conversions en 5-méthyltétrahydrofolate (5-MTHF), la forme biodisponible du folate présente dans le sang. Suite à la consommation d'acide folique, une partie de l'acide folique non métabolisé (UMFA) reste dans la circulation. Le 5-MTHF n'entraîne pas d'augmentation de l'acide folique non métabolisé (UMFA) dans le plasma, laquelle augmentation a été associée à des risques de cancer1,2 et de troubles du spectre autistique3.
Le méthylfolate est une alternative essentielle à l'acide folique
Le 5-méthylfolate (5-MTHF) est la forme biologiquement active de la vitamine B9, le folate. Le 5-méthylfolate est directement biodisponible et donc facile à utiliser pour l'organisme. L'acide folique est un composé synthétique qui n'est pas présent dans la nature, mais qui est utilisé dans les programmes d'enrichissement et de supplémentation alimentaire, ce qui comporte cependant plusieurs limites.
Pour être utilisé par l'organisme, l'acide folique synthétique doit être métabolisé par le biais d'une série de conversions en 5-MTHF, la forme biodisponible nécessaire à la conversion de l'acide aminé homocystéine en méthionine essentielle. Le corps utilise la méthionine pour fabriquer des protéines et d'autres composés importants4.
Le méthylfolate est la forme de folate préférée de l'organisme et le moyen le plus simple pour le corps d'atteindre un apport équilibré en folate. Après tout, jusqu'à 25 %5 d'une population peut être porteuse d'un polymorphisme MTHF les empêchant de transformer l'acide folique fourni par les compléments alimentaires en forme biodisponible. Les polymorphismes MTHFR ont également été associés à des risques accrus de développer plusieurs pathologies, dont le cancer6. Pour les personnes présentant ce polymorphisme, compléter leur alimentation avec de l'acide folique sera inefficace et finira par entraîner des niveaux critiques d'acide folique non métabolisé circulant dans l'organisme. Pour ces personnes et pour d'autres, le méthylfolate constitue le premier choix et le moyen le plus simple d'obtenir un apport équilibré en folate biologiquement actif.
Expertise en production de folates
Grâce à notre expérience de plus de 70 ans dans la production de folates de haute pureté, nous proposons une gamme complète de folates réduits pour les applications pharmaceutiques et nutritionnelles. Découvrez ci-dessous nos différents folates et contactez-nous pour trouver celui le plus adapté à votre travail.
AVANTAGES DES FOLATES
Des niveaux suffisants de folate sont essentiels tout au long de la vie, de la préconception à l'âge adulte, pour réduire le risque d'anomalies de croissance pendant la grossesse et lors de la naissance et pour promouvoir la santé des systèmes nerveux, cardiovasculaire et gastro-intestinal, ainsi que la santé osseuse.
L'insuffisance en folate est liée de manière causale à plusieurs maladies, dont la plus connue est l'anémie. Un faible taux de folate est également lié à des complications et à des issues défavorables de la grossesse telles que des anomalies du tube neural. La carence en folate peut affecter la croissance et le développement des nourrissons et des enfants, peut provoquer l'infertilité chez les hommes et les femmes et a été associée à un risque d'accident vasculaire cérébral, de démence, de dépression et de fractures osseuses chez les personnes âgées, ainsi qu'à des maladies cardiovasculaires et à la stéatose hépatique.
GAMME DE FOLATES
Arcofolin®
Arcofolin® est la dernière référence innovante en matière de supplémentation en folates. Arcofolin®, constitué du sel monosodique de l'acide L-5-méthyltétrahydrofolique (L-5-MTHF), est une version pure et cristalline de la forme de folate prédominante dans la nature.
Assurer un apport suffisant en folates peut s'avérer difficile. Comme de grandes quantités des folates natifs sont perdues durant la transformation des aliments et la cuisson, une supplémentation en folates peut s'avérer bénéfique pour l'homme. La supplémentation Arcofolin® est essentielle pour garantir un apport équilibré en folates et se prémunir des risques pour la santé liés à un faible taux de folate. En matière de folates, il n'y a pas mieux qu'Arcofolin® !
Les avantages de l'acide L-5-méthyltétrahydrofolique Arcofolin® comprennent :
Metafolin®
Metafolin® qui fait partie de notre gamme de méthylfolates constitue une alternative à l'acide folique de plus grande biodisponibilité et se présente sous la forme de notre sel de calcium historique de l'acide L-5-méthyltétrahydrofolique. Produite dans des conditions cGMP avec des critères de qualité élevés, Metafolin® possède un dossier réglementaire complet et est largement utilisée dans l'industrie depuis son lancement en 2001. Elle respecte les spécifications de la Pharmacopée américaine (USP).
Contactez-nous pour en savoir plus sur la manière dont votre travail sur les compléments nutritionnels peut tirer parti des méthylfolates biodisponibles.
Folates d'API
Folinate de calcium/Leucovorine calcique
Notre gamme de folinates de calcium est produite en conditions cGMP sous une surveillance réglementaire stricte. Nous proposons deux formes de folinate de calcium :
Le folinate de calcium a trois applications cliniques principales :
  1. Le traitement de première intention du cancer colorectal : en association avec le médicament anticancéreux 5-fluorouracile (5-FU), l'irinotécan, le cisplatine ou l'oxaliplatine, et leurs dérivés. Le folinate de calcium est un modulateur du 5-FU et améliore son efficacité dans la chimiothérapie du cancer.
  2. Le traitement de certaines maladies néoplasiques, du psoriasis sévère et de la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte en tant que thérapie de secours pour réduire les effets secondaires toxiques des doses intermédiaires ou élevées de méthotrexate.
  3. Le traitement de l'anémie causée par une carence en folates.
Notre folinate de calcium est produit en conditions cGMP avec des critères de qualité élevés et répond à des spécifications plus strictes que les exigences de la pharmacopée européenne ou américaine. Par ailleurs, nous conservons un dossier permanent américain de la substance active (U.S. Drug Master File, DMF), un certificat de conformité (Certificate of Suitability, CEP) et un document technique commun (Common Technical Document, CTD) au Japon. Des documents complémentaires du type attestation de produit casher, sans OGM ou certificat EST sont également disponibles.
Lévofolinate de calcium pentahydraté
En tant que première entreprise au monde à produire en quantités commerciales du lévofolinate de calcium pentahydraté (lévoleucovorine calcique pentahydratée), sel calcique de l'acide (6S)-5-formyltétrahydrofolique, nous avons à cœur de fournir des produits de la plus grande qualité qui soit. Produit en conditions cGMP avec des critères de qualité élevés. Par ailleurs, nous conservons un dossier permanent américain de la substance active (U.S. Drug Master File, DMF), un certificat de conformité (Certificate of Suitability, CEP) et un document technique commun (Common Technical Document, CTD) au Japon. Des documents complémentaires du type attestation de produit casher, sans OGM ou certificat EST sont également disponibles.
Partenariats de recherche sur les folates
En tant que leader de l'industrie dans la production commerciale de folates réduits, nous évoluons et innovons en permanence. Nous collaborons avec des instituts de recherche et des universités de premier plan, et facilitons la recherche grâce à des folates de grande qualité. Contactez-nous pour échanger sur les opportunités de partenariat dans le domaine de la recherche.
Contactez-nous pour obtenir plus d'informations 
Fournissez le texte d'introduction de votre page de formulaire Web
Discutons de la manière dont nos folates peuvent profiter à vos activités dans le domaine nutraceutique ou pharmaceutique.
Les champs marqués d'un * sont obligatoires.
1.
Troen AM et al. J Nutr. 2006; 136(1): 189–94;. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16365081/
2.
Paniz C et al. J Nutr. 2017; 147(9): 1677–1685;. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28724658/
3.
Raghavan R et al. Am J Clin Nutr. 2020; 112(5):1304–1317;. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32844208/
5.
Hickey SE et al. Genet Med. 2013 Feb;15(2):153. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23288205/
6.
Petrone I et al. MTHFR C677T and A1298C Polymorphisms in Breast Cancer, Gliomas and Gastric Cancer: A Review. Genes (Basel). 2021;12(4):587. Published 2021 Apr 17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33920562/