MilliporeSigma
Complexes et ligands NHC
Ligands NHC courants entourés de métaux pour la catalyse
Nous sommes heureux de proposer une offre diversifiée de complexes et de ligands carbène N-hétérocyclique (NHC pour "N-Heterocyclic Carbene") pour les applications de chimie organométallique et de chimie des catalyseurs. L'organocatalyse par des complexes et des ligands NHC est devenue très utile pour trouver de nouvelles voies de synthèse de molécules cibles qui étaient jusqu'alors difficiles à produire. 
Les ligands NHC auxiliaires sont plus intéressants en raison de leur capacité à :
  • catalyser un éventail incroyablement vaste de transformations ;
  • former des centres métalliques particulièrement stables ;
  • se lier à n'importe quel métal de transition, indépendamment de son état d'oxydation, ainsi qu'aux éléments des groupements principaux ;
  • être plus actifs que les catalyseurs à base de phosphine apparentés dans de nombreuses réactions ;
  • être facilement modifiés pour incorporer une chiralité, permettre une immobilisation ou favoriser la solubilité dans l'eau. 
Lire la suite
Nos nombreux ligands NHC stables se caractérisent par leur forte activité, leur grande sélectivité, leur bonne stabilité et leur tolérance dans diverses transformations organiques importantes lorsqu'ils sont associés à des précatalyseurs métalliques.
  • Les ligands NHC-imidazolidine à groupements encombrants (p. ex. mésityle, isopropyle et adamantyle) sont couramment utilisés dans les réactions d'arylation, les réactions de Sonogashira et les réactions de métathèse de fermeture de cycle.
  • Les ligands NHC-triazolium ont démontré leur utilité dans de nombreuses réactions de synthèse : homodimérisations intermoléculaires, réactions de Stetter intramoléculaires, additions oxydatives de Michael, azoturation ou amidation oxydative, acylation asymétrique, condensations acyloïnes croisées, amidation oxydoréductrice domino d'ouverture de cycle, condensation de Knoevenagel, réarrangement de Claisen, réactions de cyclocondensation catalysées par un acide de Lewis et un NHC, et cyclisations énantiosélectives avec des catalyseurs de Bode.
Notre objectif est d'accélérer vos recherches à la pointe de la chimie catalysée par des ligands NHC. Nous vous proposons ainsi un kit composé d'un ensemble diversifié de ligands NHC stériquement encombrants. Découvrez comment nos complexes et ligands NHC peuvent faire la différence dans vos travaux de chimie de coordination.