Services de mise au point d'anticorps ZooMAb® en sous-traitance
Les services de développement d'anticorps ZooMAb® en sous-traitance sont la solution pour générer des anticorps pour les cibles que vous désirez afin de répondre à vos besoins en matière de recherche et de production. Ce service s'appuie sur une vaste expertise en matière de conception et préparation d'immunogènes, de développement et criblage d'anticorps, de tests spécifiques aux applications et de production d'anticorps, à l'échelle qui est adaptée à vos besoins.
Pourquoi faire appel au développement d'anticorps ZooMAb® en sous-traitance ?
Contrairement aux technologies monoclonales et polyclonales classiques, les anticorps recombinants ZooMAb® sont développés à partir d'une plateforme brevetée d'immortalisation des lymphocytes B et d'expression recombinante utilisant des méthodes basées sur la culture de tissus. Ces lignées cellulaires immortalisées stables permettent une sélection clonale poussée et préservent la diversité de l'immunisation. En revanche, d'autres méthodes de développement d'anticorps recombinants exigent un clonage immédiat pour garantir la viabilité des clones, limitant ainsi le nombre de clones disponibles pour un criblage ultérieur, ce qui entraîne la perte de candidats hautement spécifiques et la nécessité d'une réimmunisation.
Les anticorps développés à l'aide de notre technologie innovante primée présentent une uniformité, une reproductibilité et des performances applicatives d'un lot à l'autre, avec la possibilité de formuler la présentation finale du tampon pour vos applications spécifiques en aval. Grâce à un support technique expert, notre service de développement d'anticorps ZooMAb® en sous-traitance offre d'excellents taux de réussite et est adaptable à vos besoins.
Comment les anticorps ZooMAb® sont développés pour garantir votre succès
- Une sélection robuste des clones : les clones sont présélectionnés à l'aide d'un trieur de cellules, puis criblés dans les applications initiales (c'est-à-dire les tests ELISA et Luminex®). Les candidats finaux sont ensuite testés dans la ou les application(s) souhaitée(s) pour confirmer leur spécificité et leur sensibilité.
- Des candidats hautement spécifiques : la lignée cellulaire immortalisée stable permet le processus de sélection clonale poussée et préserve la diversité de l'immunisation initiale.
- Des taux de réussite fiables : un taux d'immortalisation nettement plus élevé que le taux de fusion typique des hybridomes de lapin permet d'obtenir une grande diversité de clones, ce qui augmente la probabilité de trouver le clone souhaité pour votre application.
- Une expertise en interne : gagnez du temps et épargnez-vous des efforts en tirant parti de notre expertise technique dans le développement de tests comme la conception d'immunogènes, de tests en sandwich et de tests Luminex®.
Découvrez comment ils se comparent à l'approche traditionnelle à base d'hybridomes.
Demander à bénéficier de ce service
Calendrier type du développement d'un anticorps
Préparation de l'antigène
- 5 à 6 semaines
Immunisation
- 10 à 11 semaines
Immortalisation des lymphocytes B et sélection/criblage des clones
- 10 à 12 semaines
Tests avec l'application
- 2 à 3 semaines
Pilote à petite échelle
- 6 à 7 semaines
- Typiquement à une échelle de 0,5 à 1 mg
Production et purification de l'anticorps
- En fonction de l'échelle
Ressources produits apparentées
Article : ZooMAb® Recombinant Antibody Technology
Article : ZooMAb® Antibodies Frequently Asked Questions