MilliporeSigma
Réfrigérateurs et congélateurs
Enceintes de réfrigération et de congélation de différentes dimensions et systèmes de transport de B Medical Systems, avec des étiquettes bleues.
Dans chaque infrastructure moderne de recherche, il est essentiel pour réussir de disposer d'un équipement de laboratoire fiable. Nous proposons un choix de balances, centrifugeuses, broyeurs, homogénéiseurs, agitateurs et mélangeurs pour répondre à vos besoins en matière d'équipement scientifique et d'outils pour les laboratoires de recherche. De plus, nous sommes fiers d'être les partenaires et les distributeurs des solutions de réfrigération B Medical Systems. Les réfrigérateurs et congélateurs de B Medical Systems offrent toute une gamme d'options de stockage à froid, notamment un stockage à +5 °C, -41 °C/-32 °C et -82 °C. Explorez toutes nos options d'équipement de laboratoire et découvrez pourquoi ces solutions premium sont adaptées aux chercheurs et aux scientifiques qui travaillent dans les pharmacies, les hôpitaux, les laboratoires pharmaceutiques et de recherche.   
Réfrigérateurs de laboratoire
B Medical Systems | Gamme L
Les réfrigérateurs de laboratoire sont conçus pour stocker des échantillons, des spécimens, des cultures et autres préparations de laboratoire en toute sécurité à des températures froides comprises entre +4 °C et +15 °C. Ils offrent de multiples fonctionnalités de sécurité qui sont le fruit de 40 années d'expérience dans la technologie de réfrigération.
Congélateurs de laboratoire
B Medical Systems | Gamme F
Les congélateurs de laboratoire sont des dispositifs conçus pour le stockage de produits, d'échantillons, de matériaux d'essai, de produits chimiques ou de réactifs de laboratoire à des températures inférieures à -20 °C. Ils sont le résultat de 40 années d'expérience dans la technologie de réfrigération.
Congélateurs à ultra basse température
B Medical Systems | Gamme U
Les congélateurs à ultra basse température sont des dispositifs conçus pour le stockage de composants et de plasma sanguins, de cellules et de tissus humains, et autres échantillons de laboratoire à ultra basses températures pouvant atteindre -86 °C. Les modèles U répondent aux exigences les plus élevées et les plus intransigeantes en matière de technologie de pointe et d'économie. Le système de refroidissement est conçu de façon optimale en ce qui concerne la consommation d'énergie et la génération de chaleur et de bruit résiduels. La valeur de consigne standard réglée en usine est de -82 °C, mais la température est réglable de -40 °C à -86 °C.
Systèmes de transport
B Medical Systems | Gamme MT
Les systèmes de transport sont des dispositifs conçus pour transporter en toute sécurité le sang et autres composants sanguins. La gamme de modèles MT est composée de cinq systèmes de transport passifs. Les systèmes de transport B Medical Systems conviennent parfaitement à un usage intensif dans de nombreuses applications de transport, même dans des conditions climatiques difficiles. Les modèles MT sont conformes à l'accord européen sur le transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), par voie ferroviaire (RID), par voie maritime (IMDG) et aux réglementations internationales sur le transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR).
Pour tous les contenants de transport passif, des systèmes de refroidissement eutectiques sont disponibles en option (-32 °C, +4 °C, +22 °C et +37 °C).