MilliporeSigma
Cristaux liquides
Les cristaux liquides sont des liquides fluides dont les molécules sont ordonnées du point de vue de l'orientation et de la position comme dans un cristal typique.
Ce sont des liquides hautement structurés, dont les molécules constituantes présentent un ordre orientationnel (nématique, cholestérique) et un ordre positionnel (smectique). Le type d'ordre moléculaire est contrôlé par la forme et la chiralité des molécules de cristaux liquides, et il existe plus de cent phases connues. L'alignement moléculaire au sein des films de cristaux liquides leur donne des propriétés optiques (p. ex., indice de réfraction, réflexion, transmission) qui peuvent changer selon la longueur d'onde (couleur) et la polarisation de la lumière incidente. 
Les cristaux liquides sont des produits répondant aux stimuli. Leur ordre moléculaire est sensible à l'environnement, comme la température, les champs électriques et magnétiques ou l'adsorption de produits chimiques. Les deux propriétés essentielles des cristaux liquides, leur comportement de liquide et leur anisotropie optique, font qu'ils sont principalement utilisés dans les écrans commutables et les dispositifs d'opto-électronique. Les élastomères et réseaux de polymères de cristaux liquides constituent des produits prometteurs grâce à leur réponse aux stimuli, et font l'objet d'intenses investigations par les chercheurs des secteurs universitaire, gouvernemental et industriel pour leurs applications potentielles dans la robotique souple, l'électronique renforcée et les sciences de la santé.
Nous proposons de nombreux cristaux liquides nématiques, cholestériques et smectiques bien définis, ainsi que des cristaux liquides discotiques et plusieurs produits à base de cristaux liquides polymères. En outre, nous proposons une sélection de cristaux liquides mésogènes, des entités moléculaires connues pour leur ordre caractéristique des cristaux liquides. Nos éléments constituants de cristaux liquides sont des synthons couramment utilisés pour produire des molécules de cristaux liquides. Explorez notre large éventail de cristaux liquides innovants pour accélérer vos découvertes scientifiques. 