MilliporeSigma
Extraction en phase solide (SPE) et QuEChERS
Cartouches de SPE préremplies Supelco® Discovery® DSC 18
Cartouches de SPE
Nous proposons une grande diversité de chimies de phase et de cartouches pour SPE applicables dans les domaines pharmaceutique, clinique, agro-alimentaire, environnemental, pétrochimique et agricole. Notre sélection de chimies de phase permet aux utilisateurs de trouver la rétention et la sélectivité nécessaires pour atteindre les objectifs de préparation de leurs échantillons.
Plaque de 96 puits Discovery® DSC-18 de Supelco® pour le criblage et l'analyse pharmaceutiques à haut débit
Plaques multipuits pour la SPE
Nos plaques pour la SPE permettent aux utilisateurs de traiter simultanément jusqu'à 96 échantillons, pour une reproductibilité et une cadence d'analyse accrues, tout en conservant une sensibilité supérieure et d'excellents taux de récupération. Les plaques de 96 puits, disponibles avec des phases à base de polymères ou de silice, sont compatibles avec les pipettes multicanaux et l'automatisation.
Tube à centrifuger contenant une quantité prédéfinie de phase Supel™ QuE Verde pour la dSPE dans des matrices vertes difficiles à analyser.
QuEChERS
La méthode QuEChERS (SPE dispersive, ou dSPE) est devenue une technique de préparation d'échantillons très prisée dans le domaine de l'analyse des pesticides multi-résidus dans les produits agro-alimentaires et agricoles. La technique QuEChERS a l'avantage d'offrir des rendements supérieurs, des résultats exacts et un débit d'échantillons élevé.
Les pointes HybridSPE® DPX proposent une solution INTip de préparation d'échantillons complète.
Pointes DPX®
Les pointes pour DPX (extraction par pipette jetable ou SPE en embout de pipette) constituent une solution de préparation d'échantillons complète, mise en œuvre dans des pointes, qui peut être facilement automatisée pour réaliser des extractions en l'espace de quelques secondes. La phase HybridSPE®, déposée dans une pointe de pipette, permet une rétention sélective et l'élimination des interférences dues aux phospholipides endogènes dans les matrices biologiques devant être analysées par LC-MS ou LC-MS/MS.
Membrane pour SPE Supelclean™ ENVI™-8 DSK pour un traitement plus rapide des grands volumes d'échantillon
Disques
Les disques pour SPE sont des membranes poreuses en fibres de verre intégrant des particules de silice modifiées qui assurent des débits rapides pour le traitement des échantillons de grand volume. Les disques pour SPE que nous proposons supportent l'extraction rapide des contaminants organiques, ce qui en fait un produit idéal pour la série de méthodes EPA 500, notamment pour les méthodes 525.1 et 508.1.
Accessoires d'extraction en phase solide
Pour répondre plus facilement aux besoins de la préparation d'échantillons, nous proposons tout un éventail d'accessoires, notamment des composants de tube pour SPE, des portoirs d'élution, des systèmes de séchage, des systèmes de traitement pour tube de SPE individuel, des kits de piégeage pour pompe à vide, des supports de disque et des systèmes d'extraction sous vide.
À la une
Webinaire intitulé "Supel™ Swift HLB SPE Cartridges"
Webinaire : Supel™ Swift HLB SPE Cartridges
L'utilisation d'un matériau d'extraction en phase stationnaire (SPE) polymère par rapport aux matériaux à base de silice traditionnels présente entre autres comme avantages une plage de pH plus large, et une forme sphérique créant une uniformité d'une colonne à l'autre.