T1763
Trypsin Agarose
buffered aqueous suspension, from bovine pancreas trypsin
156,00 $
About This Item
156,00 $
Produits recommandés
Source biologique
bovine pancreas (trypsin)
Niveau de qualité
Forme
buffered aqueous suspension
Concentration
≥15 units/mL (packed gel)
Ampleur du marquage
≥15 units per mL packed gel
Matrice
cross-linked beaded agarose
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Définition de l'unité
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3