Connecteurs, vannes et agitateurs en acier inoxydable
Le matériel NovAseptic®, constitué d'une gamme d'éléments de haute performance permettant de manipuler les fluides sans risque, offre plus qu'un procédé propre et aseptique. Grâce à notre large gamme d'agitateurs, de vannes et de connecteurs, vous pouvez facilement améliorer la sécurité, la qualité, la puissance et la pureté de votre produit tout en réduisant au minimum le temps de fabrication.
Agitateurs NovAseptic®
Conçue pour répondre aux besoins d'une grande variété d'applications, notre ligne complète d'agitateurs NovAseptic® garantit longévité et facilité d'entretien, tout en vous offrant des performances de mélange supérieures et une grande efficacité opérationnelle. Le démontage de l'agitateur NovAseptic® est très facile grâce à son montage par le fond, qui permet de ne pas avoir à soulever le système.
|
|
Vannes NovAseptic®
Nos vannes et combinaisons de vanne (de 12 mm à 76 mm) constituent une vaste gamme de solutions aseptiques économiques, répondant aux exigences rigoureuses des NEP/SEP. Conçues pour éliminer les bras morts et réduire au minimum les volumes de rétention, les vannes NovAseptic® confèrent aux procédés une efficacité optimale. Avec une membrane constituée d'EPDM, d'élastomère de silicone ou de PTFE, la structure de nos vannes aseptiques vous permet de condenser et de simplifier la conception de votre procédé, de réduire votre travail de validation, de gagner du temps et d'économiser de l'argent.
|
|
Connecteurs NovAseptic®
Les connecteurs NovAseptic® peuvent être utilisés pour simplifier la connexion aux outils d'échantillonnage, vannes, capteurs et autres dispositifs en interface avec votre cuve, votre système ou votre tuyauterie. De par leur conception flexible, les connecteurs NovAseptic® fonctionnent avec un vaste choix d'équipements via des raccords TriClamp et peuvent être facilement équipés de bouchons aveugles sans affecter les qualités aseptiques de votre système.
|
|