MilliporeSigma
Recueil d'échantillons pour le laboratoire
Une bonne gestion des échantillons est essentielle pour l'efficacité d'un laboratoire. Il convient de choisir les solutions de collecte et de stockage d'échantillons en fonction du type d'échantillon, de l'application et des besoins en matière de manipulation. Des solutions astucieuses facilitent l'identification, le traçage et la récupération des échantillons tout en offrant une conception ergonomique dans un souci de commodité et de sécurité. Nous proposons une grande variété de solutions de stockage d'échantillons et de stockage pour les laboratoires comprenant des fioles, des tubes, des flacons, des sachets, des plaques, des portoirs et des films de scellage pour protéger vos échantillons et répondre aux besoins de votre laboratoire en matière de stockage. Nous fournissons également des pinces brucelles et des pinces de laboratoire, des spatules et des cuillères de laboratoire, des récolteurs de cellules et des étaleurs, ainsi que des tamis pour un recueil efficace des échantillons.   
Pour en savoir plus
Produits
Trier par pertinence
Afficher 1-20 sur 1481
Changer de vue
Afficher 1-20 sur 1481
Comparer
Référence du produit
Nom du produit
Description du produit
Tarif
Flacons (vials)
Les flacons (vials) peuvent être utilisés pour la collecte, le stockage et le transport des échantillons et sont disponibles dans divers matériaux, tailles et formes, avec différentes fermetures pour la préservation et la récupération de vos échantillons. Les flacons (vials) en verre sont plus résistants aux températures plus élevées et sont en général inertes chimiquement, ce qui les rend compatibles avec les détergents et les solvants agressifs. Les flacons (vials) en plastique ne se briseront pas aussi facilement et sont proposés en différents matériaux pour accroître leur compatibilité chimique et leur autoclavabilité. Ces deux types de flacons (vials) sont disponibles en versions stérile et non stérile. Les flacons (vials) sont transparents pour vous permettre de visualiser facilement vos échantillons ou constitués de verre ambré ou de plastique tinté pour protéger les échantillons sensibles à la lumière. Des bouchons colorés permettent une identification rapide des échantillons.
Tubes
Les tubes sont employés pour le recueil, le transport, le stockage et l'analyse des échantillons solides ou liquides. Tandis que certains tubes sont conçus pour un usage général, des tubes pour applications spécifiques, comprenant des tubes à essai, des tubes de culture, des tubes à centrifuger, des microtubes à centrifuger, des tubes PCR et des tubes cryogéniques, sont conçus pour répondre à des exigences spécifiques en matière de température, résistance, stérilité et compatibilité chimique. De multiples types de matériaux de tube en verre ou en plastique peuvent être sélectionnés sur la base de leur durabilité, de leur inertie et d'autres caractéristiques. Les tubes à fond rond et les tubes à fond conique peuvent augmenter la récupération de l'échantillon. Les tubes jetables ou réutilisables sont à choisir selon vos besoins en matière de commodité et de sécurité. Les bouchons à vis offrent une sécurité supplémentaire en prévenant les fuites et les déversements. Les bouchons obturateurs et les bouchons pression facilitent la manipulation des tubes.
Flacons
Les flacons sont le plus souvent utilisés pour stocker des produits chimiques, des solvants et autres liquides ; ils sont disponibles dans des formes spécifiques pour répondre à différents besoins de récupération, de sécurité et de stockage. Ils sont fabriqués en verre pour son caractère inerte ou dans divers plastiques qui ont des compatibilités chimiques différentes. Le verre transparent ou le plastique de couleur naturelle permettent une visibilité maximale. Le verre ambré et le plastique opaque sont recommandés pour les matériaux sensibles à la lumière. Les flacons peuvent être à usage unique ou faits de matériaux qui supportent l'autoclavage ou le nettoyage pour être ré-utilisés au besoin.
Sachets
Les sachets d'échantillonnage stériles Whirl-Pak® sont parfaits pour le prélèvement d'échantillons agro-alimentaires, de lait, d'eau, d'échantillons médicaux, vétérinaires, environnementaux, de sols et pour les marchés industriels, ainsi que pour l'échantillonnage de surface, en science médico-légale, en génétique, biomédical et pharmaceutique. Les sachets Whirl-Pak® sont des sachets de prélèvement jugés dignes de confiance par les professionnels depuis plus de 60 ans. Ils possèdent des languettes de fermeture anti-perforation et offrent une stérilité garantie, une identification facile et une fermeture étanche à laquelle vous pouvez vous fier.
Pinces brucelles et spatules
Les brucelles et pinces de laboratoire (forceps) sont de petits outils utiles au laboratoire et dans d'autres environnements de travail pour saisir et manipuler des objets délicats ou de petite taille. Les brucelles et autres pinces sont disponibles dans une gamme de tailles, de styles et de designs variés :
  • Avec des bouts pointus, émoussés, arrondis, incurvés, inclinés ou plats
  • Avec des surfaces internes lisses ou striées pour une meilleure préhension
  • Avec des poignées de type ciseaux
  • Avec des dimensions définies pour un travail de précision
  • Avec des poignées ou un bout recouvert de mousse ou de silicone pour une meilleure préhension
  • Avec broches de guidage à fermeture/verrouillage automatique pour conserver les bouts alignés pour une prise plus ferme
  • Avec un revêtement en PTFE inerte pour éviter de contaminer, de rayer ou d'endommager les échantillons délicats
Les spatules sont disponibles dans toute une gamme de tailles et de styles ; elles sont conçues pour rompre, racler, ramasser et transférer des matières solides chimiques, des poudres, des granules et autres matériaux. Les spatules de laboratoire sont fabriquées avec des poignées de diverses longueurs, avec une ou deux extrémités façonnées en outils de différentes formes et conceptions en fonction de l'application envisagée.
Portoirs
Les portoirs (ou racks) sont utilisés pour recevoir, organiser et stocker divers types de verrerie, de matériel de laboratoire et autres articles. Les portoirs de laboratoire sont disponibles pour les pipettes, les tubes à essai, les microtubes, les fioles, les boîtes de Pétri, les microplaques et autre matériel de laboratoire. Les portoirs sont fabriqués à partir d'une variété de matériaux notamment en métal massif ou revêtu d'époxy, en bois et dans divers plastiques. Les portoirs pour tubes à essai et pour microtubes ont des ouvertures de tailles différentes pour recevoir des diamètres de tube spécifiques. 
Microplaques
Les microplaques sont des plaques multipuits utilisées pour le stockage d'échantillons, les analyses biochimiques et cellulaires, et les méthodes analytiques. Couvercles, films, rubans, bouchons et tapis peuvent être utilisés pour sceller les plaques lors du traitement, de l'incubation ou du stockage. Critères à prendre en compte dans le choix des microplaques :
  • Le matériau : Les microplaques sont en général constituées de verre ou de plastique. Les microplaques à fond de verre possèdent d'excellentes propriétés optiques et sont typiquement réservées aux applications d'imagerie cellulaire haute densité. Les plaques à fond en plastique peuvent être utilisées pour diverses applications de fluorescence, colorimétrie, culture cellulaire et imagerie cellulaire. Les plaques en oléfine cyclique sont constituées d'un polymère qui soutient l'adhérence cellulaire et offre des propriétés optiques similaires à celles du verre.
  • Le nombre de puits : Les plaques sont disponibles aux formats 24, 96, 384 ou 1536 puits selon vos besoins en matière de débit et les volumes requis.
  • La forme des puits : Les puits à fond rond contribuent au mélange et facilitent la récupération des échantillons si besoin. Les plaques à fond plat sont nécessaires pour les applications d'imagerie.
  • La couleur des plaques : Les plaques noires sont généralement utilisées pour les applications en fluorescence et luminescence à signal élevé afin de réduire la phosphorescence de fond et l'autofluorescence. Les plaques blanches peuvent être employées pour la fluorescence en temps résolu et les essais de luminescence à faible signal. Les plaques à fond transparent permettent des mesures avec lecture par le fond et une visualisation au microscope.
  • Le revêtement des plaques : il existe des plaques avec un prétraitement qui offrent une stérilité ou une faible adsorption protéique, ou sont revêtues de collagène, de poly-D-lysine et autres molécules pour faciliter l'adhérence cellulaire.