MilliporeSigma
Photoréacteurs
Photoréacteur PennPhD blanc et gris muni de commandes numériques et placé dans un laboratoire, avec des équipements de laboratoire apparaissant flous en arrière-plan.
Les photoréacteurs constituent une plateforme tout-en-un permettant de réaliser des réactions cohérentes et reproductibles en utilisant la catalyse photoredox. Chaque réacteur photochimique est composé d'une source de lumière et d'un système de refroidissement pour assurer la stabilité des réactifs et des produits.
Nos photoréacteurs offrent des moyens polyvalents et efficaces pour réaliser des réactions photochimiques, depuis le criblage jusqu'à la mise à l'échelle, avec un éventail de longueurs d'ondes et des options permettant l'exécution simultanée de plusieurs réactions photocatalytiques.
Explorez notre vaste gamme de photocatalyseurs, incluant des catalyseurs à base d'acridinium, d'iridium et de ruthénium, des catalyseurs photoredox à base de complexes métalliques utilisant la lumière visible et des catalyseurs organiques sans métal, pour répondre à tous vos besoins en chimie photoredox.
Photoréacteur SynLED 2.0 ouvert et allumé montrant la source de lumière bleue du réacteur.
Photoréacteur parallèle SynLED 2.0
Le photoréacteur parallèle SynLED 2.0 contient un bloc de réaction (4 × 4) éclairé par le bas avec des LED d'une longueur d'onde de 365 nm ou 450 nm. Le réacteur nouvellement conçu ajoute une technologie de dissipation thermique améliorée et un couvercle à LED en quartz performant pour protéger la source lumineuse des solvants tout en conservant une excellente pénétration de la lumière. Ces améliorations permettent des niveaux encore plus élevés d'homogénéité entre les réactions et les analyses.
Photoréacteur LightOx PhotoReact 365 avec un corps cylindrique blanc à motifs géométriques rouges, relié à un système de commande blanc doté d'un écran numérique, sur un fond bleu.
Photoréacteur LightOx PhotoReact 365
Le photoréacteur LightOx PhotoReact 365 de paillasse utilise une lumière UV directe et constante pour la catalyse de réactions photochimiques et photobiologiques. Les chercheurs contrôlent totalement l'intensité lumineuse, le débit d'énergie et le temps, qui sont surveillés par des capteurs pour obtenir des résultats rapides et reproductibles. Le réacteur peut être utilisé avec des plaques multipuits de taille standard ou des boîtes rondes individuelles de 95 mm.
Photoréacteur Penn PhD M2 présentant une partie supérieure blanche arquée émettant une lumière bleue, placé sur une paillasse de laboratoire avec des équipements industriels en arrière-plan.
Photoréacteur Penn PhD M2
Le photoréacteur Penn PhD est un réacteur complet de catalyse photoredox.  Cet instrument de paillasse inclut une source de lumière LED variable (365 à 450 nm), une agitation et un refroidissement mécaniques.  Le réacteur est compatible avec différentes tailles de flacons (vials), y compris de GC, de 4, 8, 20 et 40 ml.
Documentation produit apparentée
Page 1 sur 2
Webinaires apparentés
Illustration numérique d'un ordinateur portable affichant une silhouette humaine stylisée à côté d'un rectangle rose, le tout placé sur un fond jaune.
Fundamentals and Applications of Photoredox Catalysis in Organic and Macromolecular Synthesis Chemistry World
Regardez ce webinaire instructif pour découvrir les aspects fondamentaux et les applications des catalyseurs photoredox en synthèse organique et macromoléculaire.