Purification d'ARN
La purification de l'ARN est une première étape indispensable à de nombreuses analyses, celui-ci ayant tendance à se dégrader facilement. Les kits de purification d'ARN GenElute™ permettent de purifier rapidement et efficacement l'ARN contenu dans divers échantillons en assurant une dégradation minimale et une pureté maximale et en maximisant le rendement et la quantité récupérée. Les kits de purification d'ARN GenElute™-E Single Spin (une seule centrifugation) peuvent être utilisés pour purifier des préparations d'ARN en une seule centrifugation en vue d'une PCR ou d'applications en aval.
Pour en savoir plus
Kits de purification d'ARN GenElute™
Les kits de purification d'ARN GenElute™ classiques utilisent de la silice ou du carbure de silicium pour lier fortement l'ARN, ce qui permet d'éliminer les protéines et autres contaminants biologiques lors d'étapes de lavage. Les kits de purification d'ARNm utilisent quant à eux des oligomères dT30 liés de façon covalente à des billes de polystyrène pour capturer les ARNm polyadénylés par hybridation. Après lavage, l'ARN purifié est élué. Il existe un large choix de kits de purification GenElute™ adaptés à différents types d'échantillons. Il est ainsi possible de purifier l'ARN total et l'ARNm contenus dans des échantillons de cellules, de tissus, de sérum, de plasma, de bactéries, de virus et de tissus végétaux.
Points forts :
- Haut rendement d'ARN ultrapur avec une dégradation minimale
- Gamme complète de kits optimisés pour la purification de l'ARN total ou de l'ARNm contenu dans divers types d'échantillons
- Kits déclinés en une multitude de tailles et de formats, des kits miniprep, midiprep et maxiprep aux kits haut débit 96 puits
- Disponibilité de kits de copurification de l'ARN et de l'ADN
- Deux formats au choix : filtration sous vide ou centrifugation
Kits de purification d'ARN GenElute™-E Single Spin (une seule centrifugation)
Les kits de purification d'ARN GenElute™-E utilisent une technique de chromatographie négative reposant sur l'exclusion stérique pour isoler et purifier l'acide nucléique en une seule centrifugation. Les petites molécules, comme les protéines, sont piégées dans les pores de la phase stationnaire de la colonne. Les molécules d'ARN, de plus grande taille, traversent rapidement la colonne, car elles sont trop grosses pour pénétrer dans les pores. En exploitant cette différence de taille, les kits de purification d'ARN GenElute™-E permettent de purifier l'ARN en une seule centrifugation, sans nécessiter plusieurs étapes de liaison et de lavage.
Points forts :
- Méthode de purification de l'ARN par chromatographie négative reposant sur l'exclusion stérique
- Procédure simplifiée
- Protocole rapide (3 minutes de manipulation, pour un total de 15 minutes de préparation)
- Moins d'impuretés chimiques, pas de sels chaotropiques ni de solutions de lavage à l'alcool susceptibles d'inhiber les opérations en aval (comme la PCR)
- Réduction des déchets plastiques et aucun tampon d'hybridation ou de lavage dangereux
- Kits spécialement conçus pour la purification de l'ARN
Produits essentiels pour la purification de l'ARN
Plusieurs réactifs peuvent être utilisés pour protéger l'ARN de la dégradation. Le réactif Stabilyser™ est une formulation de détergents et de solutés exclusive, optimisée pour une extraction, une stabilisation et une conservation efficaces des protéines, de l'ADN et de l'ARN d'échantillons tissulaires. Le réactif RNaseZAP™ est un agent de purification conçu pour éliminer les traces de RNase de la verrerie, des surfaces en plastique, des paillasses et des pipettes. Le réactif RNAlater® est un réactif de conservation tissulaire aqueux et non toxique qui pénètre rapidement dans les tissus pour stabiliser et protéger l'ARN cellulaire en inactivant les RNases. Le réactif RNAstable® est utilisé pour revêtir le fond des puits ou microtubes de stockage, protégeant ainsi l'ARN présent en quantités allant du picogramme au microgramme, à température ambiante.
Documentation produit apparentée
- Article: Viral RNA Purification Protocol Using GenElute™ Spin Prep Kits
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ RNA purification spin prep kits.
- Article: Viral RNA Purification Protocol Using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits
Instructions for purifying viral RNA using GenElute™ Mammalian Total RNA Purification Kits.
- Article: MystiCq® MicroRNA® Quantitation System
Method for purification, reverse transcription and quantitative PCR for MicroRNA® using MystiCq® reagents.
Webinaires apparentés
Regardez notre bref webinaire pour comprendre comment le réactif Stabilyser™ permet de lyser efficacement les tissus et de stabiliser l'ARN et les protéines fonctionnellement actives pour donner des produits de grande qualité.